Learn More
Triéthylborohydrure de lithium, 1 M dans THF, Thermo Scientific™
Code produit 11346399
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11346399 25 mL 25mL
11399389 100 mL 100mL
11336399 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11346399 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 089144.AC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Comme agent réducteur
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22560-16-3
Formule moléculaire C6H16BLi
Poids moléculaire (g/mol) 105.94
Numéro MDL MFCD00011703
Clé InChI WCJAYABJWDIZAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Lithium triethylhydridoborate
Nom IUPAC lithium(1+) triethylboranuide
SMILES [Li+].CC[BH-](CC)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium triethylborohydride
Couleur Incolore
Densité 0.892g/mL
Point d’éclair −17°C (1°F)
Formule linéaire LiB(CH2CH3)3H
Quantité 25 mL
Numéro UN UN3399
Beilstein 4151240
Sensibilité Moisture Sensitive
Merck Index 14,5544
Poids de la formule 105.94
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M in THF
Forme physique Liquide