Learn More
Trifluoroacétate de lithium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11343756
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11343756 10 g 10g
11353756 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11343756 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16801.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2923-17-3 | C2F3LiO2 | 119.96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2923-17-3
Formule moléculaire C2F3LiO2
Poids moléculaire (g/mol) 119.96
Numéro MDL MFCD00013216,MFCD00149663
Clé InChI HSFDLPWPRRSVSM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium trifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, lithium salt, lithium 2,2,2-trifluoroacetate, lithiumtrifluoroacetate, acmc-1cfal, lithotab trifluoroacetate, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, lithium salt 1:1, lithium trifluoroacetate, monohydrate, lithium 1+ trifluoroacetate, lithio 2,2,2-trifluoroacetate
CID PubChem 23661853
Nom IUPAC lithium(1+) trifluoroacetate
SMILES [Li+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium trifluoroacetate
Quantité 10 g
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 119.96
Pourcentage de pureté 97%