Learn More
Fil de lithium, 3,2 mm (0,125 po) de dia., 99,8 %, Na 0,03 % max, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11356867
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
4 x 25 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11356867 25 g 25g
11366867 4 x 25 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11356867 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010771.14
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 7439-93-2 | Li | 6.94 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7439-93-2
Formule moléculaire Li
Poids moléculaire (g/mol) 6.94
Numéro MDL MFCD00134051
Clé InChI WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme litio, litium, lithium, metallic, lithium, elemental, monohydride, unii-9fn79x2m3f, hsdb 647, hydride lih, hydrure de french, hsdb 549
CID PubChem 3028194
ChEBI CHEBI:30145
Nom IUPAC lithium
SMILES [Li]
Specifications
Nom chimique ou matériau Lithium
Note relative au nom 3.2mm (0.125 in.) Dia.
Densité 0.53
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.8%
Forme câble recuit
Poids de la formule 6.941