Learn More
Acide lithocholique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10571091 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10571091 5 g Flacon en verre 5g
10511354 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10571091 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 229090050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.50€
    36.65€ / 5g
    Économisez 3.85€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-07-2026
Ajouter au panier
L’acide lithocholique, nº CAS 434-13-9, un métabolite bactérien, est un oligo (éthylène glycol) et un acide biliaire secondaire.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • L’acide lithocholique est un acide monohydroxy et un acide biliaire secondaire
Applications
  • L’acide lithocholique peut être utilisé dans des études qui évaluent la cholestase
  • Il peut être utilisé pour étudier la régulation des phospholipides hépatiques et l’homéostasie de l’acide biliaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 434-13-9
Formule moléculaire C24H40O3
Poids moléculaire (g/mol) 376.581
Numéro MDL MFCD00003682
Clé InChI SMEROWZSTRWXGI-HVATVPOCSA-N
Synonyme lithocholic acid, lithocolic acid, lithocholate, 3alpha-hydroxy-5beta-cholanic acid, 3alpha-hydroxy-5beta-cholan-24-oic acid, 3-hydroxycholan-24-oic acid, 3alpha-hydroxycholanic acid, 3-alpha-hydroxycholanic acid, 5beta-cholanic acid-3alpha-ol, 3alpha-hydroxy-5beta-cholanoic acid
CID PubChem 9903
ChEBI CHEBI:16325
Nom IUPAC (4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3-hydroxy-10,13-diméthyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradecahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrènes-17-yl]pentanoïque
SMILES CC(CCC(=O)O)C1CCC2C1(CCC3C2CCC4C3(CCC(C4)O)C)C
Specifications
Nom chimique ou matériau Lithocholic acid
Note relative au nom 98%
Point de fusion 182°C to 188°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 10, IV, 785
Merck Index 15, 5601
Conditions de rotation spécifiques + 34.00 (20.00°C c=1.5,C2H5OH)
Rotation spécifique On dry basis: +32° to +36° (20°C, 589nm) (c=1.5, C2H5OH)
Poids de la formule 376.57
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Poudre