Learn More
Litmus, Indicator, pH 5-8, for titration, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka ProduitsDescription
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Litmus |
| Note relative au nom | Indicator, pH 5-8, for titration |
| CAS | 1393-92-6, 64-17-5 |
| % max. CAS | ≤4.0000%, ≤100.0000% |
| % min. CAS | ≥96.0000% |
| Formule moléculaire | I2 |
| Formule linéaire | I2 |
| Numéro MDL | MFCD00011355 |
| Qualité | Réactif analytique |
| Conditionnement | Glass Bottle |
| Afficher plus |