Learn More
Litmus, indicateur (pH 5-8), pour titration, Honeywell Fluka™
Code produit 15696030 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15696030 25 g Flacon en verre 25g
15606040 500 g Bouteille en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15696030 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 6128025G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Indicateur (pH 5-8), pour la titration
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1393-92-6
Numéro MDL MFCD00000826
Spécification
Nom chimique ou matériau Litmus
Note relative au nom Indicator (pH 5-8), for titration
% min. CAS ≥90.0000%
% max. CAS ≤100.0000%
Formule linéaire CHCl3
Qualité Réactif analytique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g