Learn More
Tournesol, MP Biomedicals™
Code produit 11493462 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11493462 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11493462 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215526325
Tournesol, poudre bleu foncé
  • Un indicateur acido-basique développé à partir de divers lichens contenant de l'orcinol, notamment Lecanora tartarea, Rocella fuciformis et Variolaria dealbata.
  • Le principal colorant du tournesol est l'azolithème, un dérivé substitué de la 7-hydroxy-2-phénoxazone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1393-92-6
Numéro MDL MFCD00131528
Synonyme C.I. Natural Red 28, Lackmus, Tournesole, Chhadila
Spécification
Couleur Bleu foncé
pH 5 to 8 (literature)
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol (3mg/mL); partly soluble water (10mg/mL-opaque dark blue solution) or alcohol.
Forme physique Powder