Description
- Un indicateur acido-basique développé à partir de divers lichens contenant de l'orcinol, notamment Lecanora tartarea, Rocella fuciformis et Variolaria dealbata.
- Le principal colorant du tournesol est l'azolithème, un dérivé substitué de la 7-hydroxy-2-phénoxazone.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Litmus |
| CAS | 1393-92-6 |
| Numéro MDL | MFCD00131528 |
| Synonyme | C.I. Natural Red 28, Lackmus, Tournesole, Chhadila |
| Informations sur la solubilité | Soluble in ethanol (3mg/mL); partly soluble water (10mg/mL-opaque dark blue solution) or alcohol. |
| Couleur | Bleu |
| pH | 5 to 8 (Literature) |
| Quantité | 100 g |
| Forme physique | Poudre |