Learn More
Thermo Scientific Chemicals Litmus, pur, niveau indicateur
Code produit 10164160 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10164160 25 g Flacon en verre 25g
10552924 100 g Flacon en verre 100g
10494205 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10164160 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 190220250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1393-92-6
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1393-92-6
Numéro MDL MFCD00131528
Spécification
Nom chimique ou matériau Litmus
Merck Index 15, 5603
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: partially soluble in alcohol
Spectre IR Authentique
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Intervalle de transition visuelle from pH 4.8 (red) to pH 8.3 (blue)
Couleur Noir-bleu à bleu
Quantité 25 g
Forme physique Poudre ou granulés