Learn More
Litronesib, MedChemExpress
Code produit 16466566
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16466566 100 mg
16448797 5 mg
16442337 50 mg
16416208 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16466566 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY14846
MedChemExpress Litronesib (LY2523355) is a selective mitosis-specific kinesin Eg5 inhibitor, with antitumor activity.
Litronesib (LY2523355) is a selective mitosis-specific kinesin Eg5 inhibitor, with antitumor activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau Litronesib
CAS 910634-41-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H37N5O4S2
Quantité 100 mg
Synonyme LY2523355
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (97.71 mM)
SMILES CC(C)(C)C(N1[C@@](C2=CC=CC=C2)(CNS(CCNCC)(=O)=O)SC(NC(C(C)(C)C)=O)=N1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 511.7
Poids de la formule 511.7
Pourcentage de pureté 99.48%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease