Learn More
Invitrogen™ Kit de coloration turquoise fixable des cellules mortes LIVE/DEAD™ pour excitation à 405 nm
Code produit 15511863
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 dosages
400 dosages
80 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
400 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15511863 400 dosages 400 pièces
15591451 80 dosages 1 kit
10321873 200 dosages 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15511863 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur L34966
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le kit de coloration turquoise fixable pour cellules mortes LIVE/DEAD™ est utilisé pour déterminer la viabilité des cellules avant la fixation et la perméabilisation nécessaires à la coloration à l’aide d’anticorps intracellulaires ou avant l’élimination de matières présentant un risque biologique à l’aide d’une fixation au formaldéhyde.
The LIVE/DEAD™ Fixable Aqua Dead Cell Stain Kit is used to determine the viability of cells prior to the fixation and permeabilization required for intracellular antibody staining or prior to elimination of biohazardous materials using formaldehyde fixation. This kit has been optimized and validated for use with a violet laser flow cytometer.
  • Utilisé pour déterminer la viabilité des cellules avant la fixation et la perméabilisation nécessaires à la coloration des anticorps intracellulaires ou avant l’élimination de matières présentant un risque biologique à l’aide d’une fixation au formaldéhyde
  • Le kit a été optimisé et validé pour une utilisation avec un cytomètre en flux à laser violet
  • Conditionné de façon pratique dans des flacons de 40 tests afin de garantir la stabilité et les performances du colorant au fil du temps
  • Les colorants amino-réactifs de la solution perdront en efficacité en peu de temps. C’est pourquoi, il est recommandé d’utiliser intégralement le flacon une fois celui-ci réhydraté
  • Si cela n’est pas possible, aliquoter les flacons par petits volumes et les stocker à -80°C afin d’éviter des cycles de congélation-décongélation
  • Les colorations pour cellules mortes fixables LIVE/DEAD™ sont disponibles en plusieurs couleurs afin de répondre à vos besoins en panel multicolore
Faible compensation
  • Le colorant turquoise LIVE/DEAD™ fixable a été sélectionné en raison de ses propriétés fluorescentes afin de minimiser la compensation entre d’autres colorants violets et des colorants qui présentent une excitation avec le laser bleu de 488 nm
  • Le colorant réactif fluorescent turquoise présente une excitation maximale de ∼ 375 nm, mais il présente une bonne excitation avec le laser violet de 405 nm
  • Il présente une émission maximale de ∼ 512 nm, ce qui permet la récupération dans le deuxième canal sur la plupart des cytomètres en flux à laser violet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Perméabilité cellulaire Imperméable
Type de cellule Cellule eucaryote
Couleur Turquoise
Contenu et stockage Contient 10 flacons de coloration fixable pour cellules mortes LIVE/DEAD™ et 500 μl de DMSO.
Conserver à -20°C.
Description Kit de coloration turquoise et fixable des cellules mortes LIVE/DEAD™ pour excitation à 405 nm
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Test de viabilité
À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux
Type de produit Coloration
Type de colorant Coloration turquoise fixable pour cellules mortes LIVE/DEAD™
Forme Solide
Format Tube
Gamme de produits LIVE/DEAD
Quantité 400 dosages
Conditions d’expédition Température ambiante
Longueur d’onde d’excitation 375 nm
Longueur d’onde d’émission 526 nm