Learn More
Molecular Probes™ LIVE/DEAD™ Fixable Dead Cell Stain Sampler Kit
Description
- Utilisé pour déterminer la viabilité des cellules avant la fixation et la perméabilisation nécessaires à la coloration des anticorps intracellulaires ou avant l’élimination de matières présentant un risque biologique à l’aide d’une fixation au formaldéhyde
- Les colorants du kit d’échantillonneur ont été optimisés et validés pour une utilisation dans la cytométrie en flux
- Les colorations de ce kit d’échantillonneur ont été conditionnées de façon pratique dans huit flacons de 40 tests afin de garantir la stabilité et les performances du colorant au fil du temps
- Les colorants réactifs aux amines en solution perdront leur efficacité sur une courte période de temps
- Il est recommandé d’utiliser le flacon complètement une fois réhydraté ou d’aliquoter la solution et de la stocker à -80°C, en évitant les cycles de congélation / décongélation
- Les colorations pour cellules mortes fixables LIVE/DEAD™ sont disponibles en plusieurs couleurs afin de répondreà vos besoins en panel multicolore
- Le kit d’échantillonneur fournit un flacon (40 dosages) de chacune des huit colorations de cellules mortes disponibles
Luminosité optimale
- Les colorations de cellules mortes fixables LIVE/DEAD™ ont été sélectionnées pour leurs propriétés fluorescentes afin de donner un signal lumineux lorsqu’elles sont excitées par des lasers optimaux
- Comme les cellules vivantes et les cellules mortes peuvent être distinguées à l’aide d’un seul colorant et au sein d’un même canal d’un cytomètre en flux, ces colorations de cellules mortes sont un produit idéal pour les expériences multicolores
Trouvez la coloration de cellules mortes fixable LIVE / DEAD™ qui répond à vos besoins :
- Pour les lasers UV : bleu
- Pour les lasers violets : aqua, violet ou jaune
- Pour les lasers bleus : vert ou rouge
- Pour les lasers rouges : rouge lointain ou proche IR
Spécification
Spécification
| Perméabilité cellulaire | Imperméable |
| Type de cellule | Cellule eucaryote |
| Couleur | Divers |
| Contenu et stockage | Contient 8 flacons (1 flacon par couleur) de colorations de cellules mortes fixables LIVE/DEAD™ et 500 μl de DMSO. Conserver à -20°C. |
| Description | Kit d’échantillonneur de coloration fixable pour cellules mortes LIVE / DEAD™ |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Test de viabilité |
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètre en flux |
| Type de produit | Kit d’échantillonneur de coloration de cellules mortes |
| Type de colorant | Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s) |
| Afficher plus |