Learn More
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixable Lime (506) Viability Kit, for 405 nm excitation
Code produit 17344553
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 dosages
400 dosages
80 dosages
Conditionnement:
200 pièces
400 pièces
80 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17344553 80 dosages 80 pièces
17354553 200 dosages 200 pièces
17364553 400 dosages 400 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17344553 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur L34989
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les kits de viabilité fixables LIVE/DEAD permettent une détermination claire des cellules vivantes et mortes, permettant une analyse plus précise avec la cytométrie en flux classique et spectral.
  • Les kits de viabilité fixable LIVE/DEAD permettent une détermination claire des cellules vivantes et mortes
  • Permet une analyse plus précise avec cytométrie en flux classique et spectral
  • Les cellules marquées avec des colorants de viabilité fixables LIVE/DEAD peuvent être lavées, fixées, perméabilisées et colorées pour les antigènes intracellulaires tout en maintenant des populations distinctes de cellules vivantes et mortes
  • Les spectres d’émission étroits et uniques sont parfaits pour l’expansion d’expériences de cytométrie en flux à haut paramètre
Luminosité
  • Les colorants de viabilité fixables LIVE/DEAD sont conçus pour fournir un signal brillant avec un chevauchement minimal sur les canaux adjacents, simplifiant la compensation spectrale
  • Comme les cellules vivantes et les cellules mortes peuvent être distinguées à l’aide d’un seul colorant et au sein d’un même canal d’un cytomètre en flux, ces colorants de viabilité sont un produit idéal pour les expériences multicolores
  • En outre, leurs cartographies peptidiques spectrales uniques constituent un ajout précieux aux expériences de cytométrie en flux spectral
Robuste
  • Les colorants de viabilité fixables LIVE/DEAD peuvent entrer et marquer de façon covalente les protéines à l’intérieur des cellules mortes, ce qui leur confère une intensité de fluorescence beaucoup plus brillante par rapport à celle des cellules vivantes
  • Ce profil de coloration est conservé après la fixation
  • D’autres types de colorants de viabilité peuvent perdre leur sensibilité après un traitement avec des fixateurs requis pour les protocoles de coloration intracellulaire
Pratique
  • Les colorants de viabilité fixables LIVE/DEAD ont été conditionnés de façon pratique dans des flacons à usage unique afin de garantir la stabilité et les performances des colorants au fil du temps
  • Dissoudre le colorant dans le DMSO anhydre inclus et l’utiliser immédiatement
  • Stocker à -20°C, en évitant les cycles de congélation-décongélation
Comment procéder ?
  • Dans les cellules aux membranes endommagées, le colorant réagit avec les amines libres autant à l’intérieur de la cellule qu’à sa surface, ce qui produit une coloration fluorescente intense
  • Dans les cellules viables, la réactivité du colorant se limite aux amines à la surface des cellules, ce qui se solde par une fluorescence moins intense
  • En règle générale, l’écart d’intensité est 50 fois supérieur entre les cellules vivantes et les cellules mortes, ce qui facilite la discrimination
Couleurs disponibles
  • Les colorants fixables LIVE/DEAD pour cellules mortes sont disponibles dans une grande variété de couleurs pour répondre aux besoins de votre panel multi-couleurs
  • Le kit d’échantillonneur de coloration de cellules mortes fixables LIVE/DEAD fournit un flacon (40 dosages) de chacun des huit colorants pour cellules mortes disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 80 dosages
Description Kit de viabilité fixable, vert citron (506) LIVE/DEAD™ pour excitation à 405 nm
Format Tube(s)
Couleur Vert citron
Contenu et stockage Contient 2 flacons de coloration fixable pour cellules mortes LIVE/DEAD et 500 μl de DMSO.
Conserver à -20°C.
Cellules compatibles Cellule eucaryote
Excitation / émission 405/506 nm
Faisceaux laser du cytomètre en flux 405 nm
Solubilité DMSO (diméthylsulfoxyde)
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits LIVE/DEAD
À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux
Méthode de détection Fluorescent
Conjugué Coloration de cellules fixable vert citron (506) LIVE/DEAD
À utiliser avec (application) Cytométrie en flux
Type de produit Kit de viabilité de cellules