Learn More
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixable Near IR (876) Viability Kit, for 808 nm excitation
Code produit 17497772
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 dosages
400 dosages
80 dosages
Conditionnement:
1 pièce
200 pièces
400 pièces
80 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17497772 80 dosages 1 pièce
17408262 80 dosages 80 pièces
17418262 200 dosages 200 pièces
17428262 400 dosages 400 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17497772 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur L34980
 Article restreint
En stock
Les kits de viabilité fixables LIVE/DEAD permettent une détermination claire des cellules vivantes et mortes, permettant une analyse plus précise avec la cytométrie en flux classique et spectral.
Les cellules marquées avec des colorants de viabilité fixables LIVE/DEAD peuvent être lavées, fixées, perméabilisées et colorées pour les antigènes intracellulaires tout en maintenant des populations distinctes de cellules vivantes et mortes.Les spectres d’émission étroits et uniques sont parfaits pour l’expansion d’expériences de cytométrie en flux à haut paramètre.
Les colorants de viabilité fixables LIVE/DEAD comprennent les caractéristiques suivantes :
  • Haute visibilité— permet de distinguer facilement les cellules vivantes des cellules mortes au sein d’un même canal
  • Robuste— un modèle de coloration similaire avant et après la fixation et la perméabilisation
  • Pratique— conditionnés dans des flacons individuels pour une utilisation facile
Luminosité
Les colorants de viabilité fixables LIVE/DEAD sont conçus pour fournir un signal brillant avec un chevauchement minimal sur les canaux adjacents, simplifiant la compensation spectrale.Comme les cellules vivantes et les cellules mortes peuvent être distinguées à l’aide d’un seul colorant et au sein d’un même canal d’un cytomètre en flux, ces colorants de viabilité sont un produit idéal pour les expériences multicolores.En outre, leurs cartographies peptidiques spectrales uniques constituent un ajout précieux aux expériences de cytométrie en flux spectral.
Robuste
Les colorants de viabilité fixables LIVE/DEAD peuvent entrer et marquer de façon covalente les protéines à l’intérieur des cellules mortes, ce qui leur confère une intensité de fluorescence beaucoup plus brillante par rapport à celle des cellules vivantes.Ce profil de coloration est conservé après la fixation.D’autres types de colorants de viabilité peuvent perdre leur sensibilité après un traitement avec des fixateurs requis pour les protocoles de coloration intracellulaire.
Pratique
Les colorants de viabilité fixables LIVE/DEAD ont été conditionnés de façon pratique dans des flacons à usage unique afin de garantir la stabilité et les performances des colorants au fil du temps.Dissoudre le colorant dans le DMSO anhydre inclus et l’utiliser immédiatement ou le stocker à -20°C, en évitant les cycles de congélation-décongélation.
Comment procéder ?
Dans les cellules aux membranes endommagées, le colorant réagit avec les amines libres autant à l’intérieur de la cellule qu’à sa surface, ce qui produit une coloration fluorescente intense.Dans les cellules viables, la réactivité du colorant se limite aux amines à la surface des cellules, ce qui se solde par une fluorescence moins intense.En règle générale, l’écart d’intensité est 50 fois supérieur entre les cellules vivantes et les cellules mortes, ce qui facilite la discrimination.
Couleurs disponibles
Les colorants fixables LIVE/DEAD pour cellules mortes sont disponibles dans une grande variété de couleurs pour répondre aux besoins de votre panel multi-couleurs.Le kit d’échantillonneur de coloration de cellules mortes fixable LIVE/DEAD fournit un flacon (40 dosages) de chacun des huit colorants pour cellules mortes disponibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Quantité 80 dosages
Description Kit de viabilité fixable, proche infrarouge (876) LIVE/DEAD™ pour excitation à 808 nm
Format Tubes
Couleur Proche IR
Contenu et stockage Contient 2 flacons de coloration fixable pour cellules mortes LIVE/DEAD et 500 μl de DMSO.
Conserver à -20°C.
Doser Test de viabilité
Cellules compatibles Cellule eucaryote
Excitation / émission 849/876 nm
Faisceaux laser du cytomètre en flux 808 nm
Solubilité DMSO (diméthylsulfoxyde)
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits LIVE/DEAD
À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux
Méthode de détection Fluorescent
Conjugué Coloration de cellules fixable proche IR (876) LIVE/DEAD
À utiliser avec (application) Cytométrie en flux
Type de produit Kit de viabilité de cellules
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.