Learn More
Molecular Probes™ Kit de coloration violet fixable des cellules mortes LIVE/DEAD™ pour excitation à 405 nm
Code produit 10645203
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 dosages
400 dosages
80 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10645203 200 dosages 1 pièce
15562731 80 dosages 1 kit
15589623 400 dosages 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10645203 Fournisseur Molecular Probes™ Code fournisseur L34955
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    476.00€
    406.65€ / 200 assays
    Économisez 69.35€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le kit de coloration violet fixable pour cellules mortes LIVE/DEAD™ est utilisé pour déterminer la viabilité des cellules avant la fixation et la perméabilisation nécessaires à la coloration à l’aide d’anticorps intracellulaires ou avant l’élimination de matières présentant un risque biologique à l’aide d’une fixation au formaldéhyde.
  • Utilisé pour déterminer la viabilité des cellules avant la fixation et la perméabilisation nécessaires à la coloration des anticorps intracellulaires ou avant l’élimination de matières présentant un risque biologique à l’aide d’une fixation au formaldéhyde
  • Le kit a été optimisé et validé pour une utilisation avec un cytomètre en flux à laser violet
  • Conditionné de façon pratique dans des flacons de 40 tests afin de garantir la stabilité et les performances du colorant au fil du temps
  • Les colorants amino-réactifs de la solution perdront en efficacité en peu de temps. C’est pourquoi, il est recommandé d’utiliser intégralement le flacon une fois celui-ci réhydraté
  • Si cela n’est pas possible, aliquoter les flacons par petits volumes et les stocker à -80°C afin d’éviter des cycles de congélation-décongélation
  • Les colorations pour cellules mortes fixables LIVE/DEAD™ sont disponibles en plusieurs couleurs afin de répondre à vos besoins en panel multicolore
Faible compensation
  • La coloration violette fixable LIVE/DEAD™ a été sélectionnée pour ses propriétés fluorescentes afin de minimiser la compensation entre d’autres colorants violets et les colorants qui cessent d’être excités avec un laser bleu de 488 nm
  • Le colorant réactif violet fluorescent présente une excitation maximale de ∼ 416 nm et il présente une bonne excitation avec le laser violet de 405 nm
  • Il présente une émission maximale de ∼ 451 nm, ce qui permet la récupération dans le premier canal sur la plupart des cytomètres en flux à laser violet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Perméabilité cellulaire Imperméable
Type de cellule Cellule eucaryote
Couleur Violet
Contenu et stockage Contient 5 flacons de coloration fixable pour cellules mortes LIVE/DEAD™ et 500 μl de DMSO.
Conserver à -20°C.
Description Kit de coloration violet fixable des cellules mortes LIVE/DEAD™ pour excitation à 405 nm
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Test de viabilité
À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux
Type de produit Coloration
Type de colorant Coloration violette fixable pour cellules mortes LIVE/DEAD™
Excitation Wavelength Range 416 nm
Forme Solide
Format Tube(s)
Gamme de produits LIVE/DEAD
Quantité 200 dosages
Conditions d’expédition Température ambiante
Solubilité DMSO (diméthylsulfoxyde)
Gamme de longueur d’onde d’émission 451 nm