Learn More
Invitrogen™ Kit de coloration jaune fixable des cellules mortes LIVE/DEAD™ pour excitation à 405 nm
Codice prodotto. 15561956
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
200 dosages
400 dosages
80 dosages
missing translation for 'unitSize':
1 kit
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité missing translation for 'unitSize'
15561956 400 dosages 1 kit
10083364 200 dosages 1 pièce
15533871 80 dosages 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15561956 missing translation for 'mfr' Invitrogen™ missing translation for 'supplierNo' L34968
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Article restreint
En stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Le kit de coloration jaune fixable pour cellules mortes LIVE/DEAD™ est utilisé pour déterminer la viabilité des cellules avant la fixation et la perméabilisation nécessaires à la coloration à l’aide d’anticorps intracellulaires ou avant l’élimination de matières présentant un risque biologique à l’aide d’une fixation au formaldéhyde.
  • Utilisé pour déterminer la viabilité des cellules avant la fixation et la perméabilisation nécessaires à la coloration des anticorps intracellulaires ou avant l’élimination de matières présentant un risque biologique à l’aide d’une fixation au formaldéhyde
  • Le kit a été optimisé et validé pour une utilisation avec un cytomètre en flux à laser violet
  • Conditionné de façon pratique dans des flacons de 40 tests afin de garantir la stabilité et les performances du colorant au fil du temps
  • Les colorants amino-réactifs de la solution perdront en efficacité en peu de temps. C’est pourquoi, il est recommandé d’utiliser intégralement le flacon une fois celui-ci réhydraté
  • Si cela n’est pas possible, aliquoter les flacons par petits volumes et les stocker à -80°C afin d’éviter des cycles de congélation-décongélation
  • Les colorations pour cellules mortes fixables LIVE/DEAD™ sont disponibles en plusieurs couleurs afin de répondre à vos besoins en panel multicolore
Faible compensation
  • La coloration jaune fixable LIVE/DEAD™ a été sélectionnée en raison de ses propriétés fluorescentes afin de minimiser la compensation entre d’autres colorants violets et des colorants qui présentent une excitation avec le laser bleu de 488 nm
  • Le colorant réactif jaune fluorescent présente une excitation maximale de ∼ 405 nm, mais il présente une bonne excitation avec le laser violet de 405 nm
  • Il présente une émission maximale de ∼ 570 nm, ce qui permet la récupération dans le deuxième ou troisième canal sur la plupart des cytomètres en flux à laser violet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Perméabilité cellulaire Imperméable
Type de cellule Cellule eucaryote
Couleur Jaune
Contenu et stockage Contient 10 flacons de coloration fixable pour cellules mortes LIVE/DEAD™ et 500 μl de DMSO.
Conserver à -20°C.
Description Kit de coloration jaune fixable pour cellules mortes LIVE/DEAD™ pour excitation à 405 nm
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Test de viabilité
À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux
Type de produit Coloration
Type de colorant Coloration jaune fixable de cellules mortes LIVE/DEAD™
Forme Solide
Format Tube(s)
Gamme de produits LIVE/DEAD
Quantité 400 dosages
Conditions d’expédition Température ambiante
Solubilité DMSO (diméthylsulfoxyde)
Longueur d’onde d’excitation 405 nm
Longueur d’onde d’émission 570 nm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.