Learn More
Invitrogen™ Kit de viabilité bactérienne LIVE/DEAD™ BacLight™
Description
The LIVE/DEAD BacLight Bacterial Viability Kits are convenient and easy-to-use kits for monitoring the viability of bacterial populations based on the membrane integrity of the cell. These kits provide a two-color fluorescence assay of bacterial viability for a diverse array of bacterial genera. Cells with a compromised membrane that are dead or dying will stain red with propidium iodide, whereas cells with an intact membrane will stain green with SYTO™ 9. These kits enable researchers to differentiate between live and dead bacteria within minutes, even in mixed populations with diverse bacterial types through fluorescent imaging, flow cytometry, and microplate assays.
Le kit de viabilité bactérienne LIVE/DEAD BacLight pour microscopie est pratique et facile à utiliser afin de surveiller la viabilité des populations bactériennes en tant que fonction de l’intégrité des membranes dans les cellules. Les cellules à membrane fragilisée qui sont considérées comme mortes ou mourantes sont teintées en rouge, alors que les cellules dont la membrane est intacte présentent une coloration verte.
Analyse des bactéries, viabilité bactérienne et analyse de la cytotoxicité, analyse cellulaire, viabilité et cytotoxicité cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF), coloration et détection de l’immunofluorescence, analyse microbiologique
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Bactéries |
| Couleur | Rouge, vert |
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (entre -5°C et -30°C) et à l’abri de la lumière. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Test de viabilité |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence, Lecteur de microplaques à fluorescence, Cytomètre en flux |
| Type de produit | Kit de viabilité bactérienne |
| Type de colorant | Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s) |
| Excitation Wavelength Range | 480, 490 nm |
| Format | Tube(s), plaque à 96 puits, lame(s) |
| Afficher plus |