Learn More
Invitrogen™ LiveBLAzer™ FRET-B/G Loading Kit with CCF4-AM
Code produit 10798224
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
200 μg
5 mg
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10798224 5 mg 1 pièce
10739934 200 μg -
10563263 1 mg 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10798224 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur K1030
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Kit de chargement LiveBLAzer™ FRET-B/G avec CCF4-AM
Arrière-plan :
Les dosages cellulaires GeneBLAzer™ emploient des formes d’esther perméantes aux membranes (CCF2-AM et CCF4-AM) des substrats de bêta-lactamase fluorescents et chargées négativement, CCF2 et CCF4. Ces esters lipophiles entrent facilement dans la cellule, où le clivage par des estérases cytoplasmiques endogènes les convertit rapidement en leurs formes chargées négativement, les piégeant ainsi dans le cytosol.
La détection des dosages GeneBLAzer™ repose sur la FRET. Chaque substrat est marqué par deux fluorophores qui forment une paire FRET efficace. En l’absence d’activité de la bêta-lactamase, l’excitation de la coumarine à 409 nm dans la molécule de CCF2 intacte conduit à la FRET dans la fluorescéine, qui émet un signal de fluorescence vert à 518 nm (figure 1). Cependant, en présence d’activité de la bêta-lactamase, le clivage de CCF2 sépare spatialement les deux colorants et perturbe la FRET, de sorte que l’excitation de la coumarine à 409 nm produit désormais un signal de fluorescence bleu à 447 nm. Ce signal bleu peut être facilement observé sous un microscope et détecté comme une augmentation de l’affichage du canal bleu sur les lecteurs de microplaques fluorescentes.
Les substrats CCF2-AM et CCF4-AM sont des composants de tests essentiels pour la plateforme GeneBLAzer™. Ces substrats sont entièrement compatibles avec la cytométrie en flux, ce qui accélère la sélection des clones. L’analyse ratiométrique des signaux bleu et vert réduit la variation de puits à puits en raison des différences en ce qui concerne le nombre de cellules et la charge du substrat, ce qui conduit à des valeurs de facteur Z´ élevées et à des coefficients de variation (CV) faibles.
Le CCF2-AM et le CCF4-AM diffèrent par deux carbones dans le pont reliant la portion coumarine à l’anneau de lactamines. Ils ont tous les deux des formes perméables à la membrane, estérifiées. Ils peuvent être utilisés pour des tests dans des cellules intactes. Le CCF4-AM comporte de meilleures propriétés de solubilité (solubles pendant >24 heures) que le CCF2-AM. Ainsi, il est mieux adapté aux applications de sélection. En outre, le CCF4-AM a une FRET un peu meilleure et donc un fond légèrement inférieur à celui du CCF2-AM.
Le CCF2-FA est fondamentalement le substrat CCF2 sans les esters trouvés dans la version AM. Le CCF2-FA est désestérifié et utilisé dans les applications de lysat cellulaire, évitant ainsi la charge à travers la membrane cellulaire et les étapes de désestérification. Les lysats cellulaires constituent la méthode privilégiée pour les applications utilisant des cellules contenant une paroi cellulaire. Le CCF2-FA peut également servir de contrôle pour acquérir les spectres d’excitation et d’émission pour les CCF2-AM et CCF4-AM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Perméabilité cellulaire Perméant aux cellules
Contenu et stockage Les substrats de la bêta-lactamase GeneBLAzer™ sont fournis sous forme de kits de chargement (tableau 1) et sont disponibles en vrac. Les kits de chargement incluent le CCF2-AM ou le CCF4-AM, DMSO (pour la solution A), la solution B et la solution C. Le CCF2-AM et CCF4-AM sont fournis secs et doivent être stockés à -20°C, desséchés et protégés de la lumière. Le DMSO (pour la solution A), la solution B et la solution C doivent être stockés à 22-25°C, à l’abri de la lumière directe. Des températures légèrement plus fraîches peuvent provoquer la formation d’un précipité blanc dans la solution B.
Méthode de détection Fluorescent
À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux, lecteur de microplaques
Gamme de produits LiveBLAzer
Quantité 5 mg
Propriétés du substrat substrat chimique
Type de substrat Substrat de la bêta-lactamase
Substrat CCF4-AM
Type Kit de chargement FRET-B/G