Learn More
Gibco™ Liver Digest Medium
Description
Le milieu de digestion hépatique est un milieu de collagénase-dispase pour la dissociation des cellules hépatiques viables.
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Cellules hépatocytes |
| Classification | Sans sérum |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu de digestion du foie |
| Serum Level | Sans sérum |
| Avec additifs | Rouge de phénol |
| Quantité | 500 ml |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Contenu et stockage | Stocker au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Culture Type | Culture de cellules de mammifères |