missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lixivaptan, MedChemExpress

Code produit 16475988
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16475988 10 mg
16483406 25 mg
16468607 5 mg
16422137 50 mg
16410216 2 mg
16406416 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16475988 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY14185

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Lixivaptan (VPA-985, WAY-VPA 985) is an orally active and selective vasopressin receptor V2 antagonist, with IC50 values of 1.2 and 2.3 nM for human and rat V2, respectively.

Lixivaptan (VPA-985, WAY-VPA 985) is an orally active and selective vasopressin receptor V2 antagonist, with IC50 values of 1.2 and 2.3 nM for human and rat V2, respectively.

Spécification

Nom chimique ou matériau Lixivaptan
CAS 168079-32-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C27H21ClFN3O2
Quantité 10 mg
Synonyme VPA-985 WAY-VPA 985
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 150 mg/mL (316.50 mM)
SMILES O=C(C1=C(Cl)C=C(NC(C2=CC(F)=CC=C2C)=O)C=C1)N(C3)C4=CC=CC=C4CN5C3=CC=C5
Poids moléculaire (g/mol) 473.93
Poids de la formule 473.93
Pourcentage de pureté 99.21%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.