Learn More
LJH685, MedChemExpress
Code produit 16490318
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16490318 5 mg
16457858 10 mg
16437676 100 mg
16433807 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16490318 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY19712
MedChemExpress LJH685 is a potent, ATP-competitive and selective RSK inhibitor, inhibits RSK1, 2, and 3 biochemical activities with IC50s of 6, 5, 4 nM, respectively.
LJH685 is a potent, ATP-competitive and selective RSK inhibitor, inhibits RSK1, 2, and 3 biochemical activities with IC50s of 6, 5, 4 nM, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau LJH685
CAS 1627710-50-2
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H21F2N3O
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 31 mg/mL (81.28 mM)
SMILES OC1=C(F)C=C(C2=C(C3=CC=C(N4CCN(C)CC4)C=C3)C=CN=C2)C=C1F
Poids moléculaire (g/mol) 381.42
Poids de la formule 381.42
Pourcentage de pureté 98.08%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease