Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur de laboratoire robuste à double porte et de grande hauteur
Alle ansehen Liebherr Appliances ProdukteBeschreibung
- Réfrigérateur de laboratoire vertical, à accès direct, 2 sections, largeur 1430 mm, capacité brute 1361 L.
- Plage de température -2 / +°16 C, 8 étagères revêtues 530 mm (L) x 650 mm (P), extérieur blanc, intérieur en acier inoxydable de qualité 304, réfrigération assistée par ventilateur.
- Classe climatique 5, fluide frigorigène R 290, puissance de raccordement 3,0 A/150 W, 230 V/50 Hz/1 ph, consommation d'énergie 714 kWh/an, groupe frigorifique intégré en partie supérieure
- Roulettes 125 mm pour faciliter le nettoyage. Roulettes avant avec frein.
- Contrôleur numérique avec résolution de °0,1 °C, verrouillage par clavier à mot de passe, interface RS 485 et contact d'alarme sec
- Batterie du contrôleur alimentée pendant 72 heures en cas de coupure de courant
- Relais de compresseur à semi-conducteurs pour une fiabilité et une stabilité maximales de la température
- Journal d’alarmes des 3 derniers événements avec températures min/max, durée, etc.
- Condenseur à fil sur tube avec filtre amovible pour une fiabilité et une maintenance faibles
- Serrure de porte, charnières réversibles, porte à fermeture automatique à 90°° position de séjour
- Charge sur étagère de 60 kg, port d’accès pour sonde de température externe
Spezifikation
Spezifikation
| Capacity (Metric) Refrigerator | 1361 L |
| Plage de températures (congélateur) | -2 °C à +16 °C |
| Résolution de la température | 0,1°C |
| Stabilité de la température | Fluctuation maximale : 2,9 °C |
| Modèle de porte | Fermeture automatique, double pleine, SwingLine, avec poignée moulée |
| No. of Doors | 2 |
| Door Material | Acier |
| Côté charnière | Gauche / Droite |
| Étagères | 2 x 4 réglables, grille |
| Capacité (métrique) d’étagère | 60 kg |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?