Learn More
Sartorius™ Analyseur d’humidité IR MA100
Code produit 10166861 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Affichage:
Numérique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Affichage Conditionnement
10166861 Numérique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10166861 Fournisseur Sartorius™ Code fournisseur MA100C000230V1
Expédition estimée: 02-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Analyseur d’humidité très précis avec une excellente reproductibilité. L’analyseur d’humidité infrarouge Sartorius™ MA100 est rapide, polyvalent et bien adapté au contrôle de la qualité, à la recherche et au développement.
  • Mesure la plus précise pouvant actuellement être fournie par un humidimètre thermogravimétrique
  • Fonctions étendues pour une polyvalence dans l’analyse des échantillons et des séquences
  • Mesure de la teneur en humidité de 0,005 % à 100 %
  • Capacité de pesée de 100 g avec une résolution de 0,1 mg
  • Recherche automatique des points de terminaison / programmation automatique pour déterminer les meilleurs paramètres possibles d’une simple touche
  • Chauffage rapide d’un échantillon par choix entre des éléments chauffants en céramique, une lampe halogène ou un radiateur à quartz bobiné CQR, qui sont tous des éléments chauffants à infrarouge
  • Contrôle de précision rapide et facile grâce aux capacités d’autodiagnostic et d’auto-étalonnage conformes à la norme DIN/ISO grâce au poids d’étalonnage intégré, à la fonction reproTEST et au réglage de la température (accessoire)
  • Source de chaleur : Chauffage en céramique (doux et lisse)
  • Nombre de programmes de mesure : 30
  • Dimensions (l x P x H) : 350 x 453 x 156 mm
  • Plage d’humidité recommandée : 0,005 - 99,995 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Analyseur d’humidité IR
Certifications/Conformité Conforme à la norme DIN/ISO
Affichage Numérique
Alimentation électrique 230 V