Learn More
LMP744 hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16433269
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16433269 1 mg
16482478 5 mg
16470279 10 mg
16455437 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16433269 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYU00248A
MedChemExpress LMP744 hydrochloride (MJ-III65 hydrochloride) is a DNA intercalator and Topoisomerase I (Top1) inhibitor with antitumor activity.
LMP744 hydrochloride (MJ-III65 hydrochloride) is a DNA intercalator and Topoisomerase I (Top1) inhibitor with antitumor activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau LMP744 hydrochloride
CAS 308246-57-3
Couleur Dark Brown
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H25ClN2O7
Quantité 1 mg
Synonyme MJ-III65 hydrochlorideNSC706744 hydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : 105 mg/mL (214.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCCNCCCN1C2=C(C(C3=CC(OCO4)=C4C=C23)=O)C5=CC(OC)=C(OC)C=C5C1=O.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 488.92
Poids de la formule 488.92
Pourcentage de pureté 98.23%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death