Learn More
Heinz Herenz Écouvillon LMS, amiès
Code produit 17927842
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de pointes:
Fine
Étalon
Conditionnement:
100 pièces
900 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de pointes unitSize
17927842 Fine 900 pièces
17917842 Étalon 900 pièces
16505354 Étalon 100 pièces
16515354 Fine 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17927842 Fournisseur Heinz Herenz Code fournisseur 1020204
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Tube à essai avec bouchon à vis rose contenant 1 ml de milieu d’amiès pour l’échantillonnage et la conservation des bactéries aérobies, anaérobies et exigeantes en 48 heures.
  • Pour le transport et la conservation des échantillons microbiologiques
  • Le milieu liquide permet une dilution facile des échantillons
  • Effectuez différents tests sur un échantillon
  • Appareil prêt à l’emploi livré dans un sachet facile à ouvrir
  • Point de rupture dans l’arbre si l’applicateur permet un flux de travail sûr et hygiénique
  • Les tubes à essai pré-marqués permettent une bonne identification
  • Produits conformément aux BPF (bonnes pratiques de fabrication) et certifiés conformes à la norme DIN EN ISO 13485, gage de haute qualité
  • Stériles (SAL 106)
Spécification
Type de produit Écouvillon de transport et de prélèvement
Stérilité Stérile
Couleur de bouchon Rose
Description Sans pyrogène et non cytotoxique
Comprend Tube à essai avec bouchon à vis et milieux liquides
Conditionnement Sachet à décoller
Shaft Material Bâtonnet de mousse
Types de pointes Fine