Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure de pompe Tygon™ LMT 55
Code produit 10687545
Change view
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,05 in
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) interne unitSize
10687545 0,05 in 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10687545 Fournisseur Saint Gobain Life Sciences Code fournisseur 07053415ND
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Transparente et flexible, durable et résistante aux fissures, cette tubulure pour pompe Tygon™ LMT-55 offre des performances supérieures, désormais dans une formulation contenant un plastifiant non DEHP.
  • Sans DEHP et sans phtalate pour les applications de laboratoire.
  • Transparent et flexible, durable et résistant aux fissures.
  • Contient un plastifiant non DEHP.
  • Excellente résistance chimique ; compatible avec la plupart des produits chimiques inorganiques existants dans le laboratoire.
  • Non oxydant et non contaminant ; moins perméable que les tubulures en caoutchouc.
  • L’alésage intérieur lisse et vitreux empêche l’accumulation et facilite le nettoyage.
  • Spécialement formulée pour la résistance à l’usure et à l’abrasion dues aux flexions.
  • Cohérence d’un lot à l’autre pour des résultats reproductibles.
  • Ne contient pas de BPA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (impériale) interne 0,05 in
Diamètre (métrique) interne 1,3 mm
Matériau PVC (polychlorure de vinyle)
Diamètre (impériale) externe 0,12 in
Diamètre (métrique) externe 3,00 mm
Longueur totale (impériale) 15 in
Longueur totale (métrique) 381 mm
Épaisseur (impériale) 0,03 in
Épaisseur (métrique) 0,85 mm
Couleur Gris/Gris
Flexibility Flexible
Type de produit Tube de pompe