Learn More
- Home
- Products
- Thermomètres et mesure de la température
- Thermomètres manuels
- Brannan™ LO-tox™ Thermomètre de laboratoire
Brannan™ LO-tox™ Thermomètre de laboratoire
Code produit 12319359
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-1°C à +101°C
-1°C à +51°C
-10°C à +101°C
-10°C à +110°C
-10°C à +210°C
-10°C à +260°C
-10°C à +300°C
-10°C à +330°C
-10°C à +360°C
-10°C à +50°C
-20°C à +110°C
-20°C à +150°C
-35°C à +50°C
Subdivision:
0,1°C
0,2°C
0,5°C
1°C
2°C
Type d’immersion:
Immersion totale
immersion partielle
Longueur (métrique):
115 mm
155 mm
305 mm
305 mm
405 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
24 product options available for selection
| Code produit | Plage de températures (métrique) | Subdivision | Type d’immersion | Longueur (métrique) | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 12319359 | -10°C à +300°C | 1°C | immersion partielle | 305 mm | 1 pièce |
| 13098583 | -35°C à +50°C | 1°C | immersion partielle | 305 mm | 1 pièce |
| 13018593 | -20°C à +110°C | 1°C | immersion partielle | 305 mm | 1 pièce |
| 13028593 | -20°C à +150°C | 1°C | immersion partielle | 305 mm | 1 pièce |
| 11907341 | -10°C à +260°C | 1°C | immersion partielle | 405 mm | 1 pièce |
| 13038583 | -10°C à +210°C | 1°C | immersion partielle | 405 mm | 1 pièce |
| 12309359 | -10°C à +50°C | 0,5°C | Immersion totale | 305 mm | 1 pièce |
| 12399349 | -35°C à +50°C | 1°C | Immersion totale | 305 mm | 1 pièce |
| 13078583 | -20°C à +110°C | 1°C | Immersion totale | 305 mm | 1 pièce |
| 13088583 | -20°C à +150°C | 1°C | Immersion totale | 305 mm | 1 pièce |
| 12389349 | -10°C à +210°C | 1°C | Immersion totale | 405 mm | 1 pièce |
| 13068593 | -10°C à +330°C | 2°C | immersion partielle | 305 mm | 1 pièce |
| 13038603 | -1°C à +51°C | 0,1°C | immersion partielle | 405 mm | 1 pièce |
| 13008603 | -1°C à +51°C | 0,1°C | Immersion totale | 405 mm | 1 pièce |
| 13048603 | -1°C à +51°C | 0,2°C | immersion partielle | 405 mm | 1 pièce |
| 13018603 | -1°C à +51°C | 0,2°C | Immersion totale | 405 mm | 1 pièce |
| 13058603 | -10°C à +101°C | 0,2°C | immersion partielle | 405 mm | 1 pièce |
| 12339359 | -1°C à +101°C | 0,2°C | Immersion totale | 405 mm | 1 pièce |
| 13038593 | -10°C à +110°C | 1°C | Immersion totale | 155 mm | 1 pièce |
| 13048593 | -10°C à +50°C | 1°C | Immersion totale | 115 mm | 1 pièce |
| 15482695 | -10°C à +360°C | 2°C | immersion partielle | 305 mm | 10 pièces |
| 15442695 | -20°C à +110°C | 0,5°C | Immersion totale | 305 mm | 10 pièces |
| 15432695 | -10°C à +360°C | 2°C | Immersion totale | 305 mm | 10 pièces |
| 15689025 | -20°C à +110°C | 0,5°C | immersion partielle | 305 mm | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
12319359
Fournisseur
Brannan™
Code fournisseur
44/815/0
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Utilisez le code promo 27997
Vous devez Se connecter ou vous inscrire pour acheter cet article.
Article restreint
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
5.14 EUR valable jusqu'au 2026-11-30
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "27997" pour bénéficier de cette offre.
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "27997" pour bénéficier de cette offre.
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Lisez rapidement et précisément les températures grâce à l’alcool bleu sur fond blanc. Brannan™ Lo-Tox™ Le thermomètre à imagerie partielle rempli d’alcool est fabriqué selon des normes traçables et comprend un bouchon non enroulé bleu et un anneau de suspension de sécurité.
- Thermomètre à usage général/à agiter avec un remplissage peu toxique et respectueux de l'environnement
- Facile à lire sur fond clair
- Chaque thermomètre est fabriqué selon des normes de traçabilité
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Usage général |
| Type d’immersion | immersion partielle |
| Comprend | Pièce de fermeture non emboitable Brannan |
| Longueur (métrique) | 305 mm |
| Matériau | Verre |
| Remplissage du thermomètre | Alcool brun |
| Type de produit | Thermomètre de laboratoire |
| Température max. (métrique) | 300°C |
| Température min. (métrique) | -10° C |
| Plage de températures (métrique) | -10°C à +300°C |
| Précision | ±2 à 90°C |
| Subdivision | 1°C |
| Immersion Length | 76 mm |
| Afficher plus Afficher moins |