Learn More
Brannan™ LO-tox™ Thermomètre de laboratoire
Code produit 13088583
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-1°C à +101°C
-1°C à +51°C
-10°C à +101°C
-10°C à +110°C
-10°C à +210°C
-10°C à +260°C
-10°C à +300°C
-10°C à +330°C
-10°C à +360°C
-10°C à +50°C
-20°C à +110°C
-20°C à +150°C
-35°C à +50°C
Subdivision:
0,1°C
0,2°C
0,5°C
1°C
2°C
Type d’immersion:
Immersion totale
immersion partielle
Longueur (métrique):
115 mm
155 mm
305 mm
305 mm
405 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Subdivision Type d’immersion Longueur (métrique) Conditionnement
13088583 -20°C à +150°C 1°C Immersion totale 305 mm 1 pièce
13098583 -35°C à +50°C 1°C immersion partielle 305 mm 1 pièce
13018593 -20°C à +110°C 1°C immersion partielle 305 mm 1 pièce
13028593 -20°C à +150°C 1°C immersion partielle 305 mm 1 pièce
11907341 -10°C à +260°C 1°C immersion partielle 405 mm 1 pièce
13038583 -10°C à +210°C 1°C immersion partielle 405 mm 1 pièce
12309359 -10°C à +50°C 0,5°C Immersion totale 305 mm 1 pièce
12399349 -35°C à +50°C 1°C Immersion totale 305 mm 1 pièce
13078583 -20°C à +110°C 1°C Immersion totale 305 mm 1 pièce
12389349 -10°C à +210°C 1°C Immersion totale 405 mm 1 pièce
13068593 -10°C à +330°C 2°C immersion partielle 305 mm 1 pièce
12319359 -10°C à +300°C 1°C immersion partielle 305 mm 1 pièce
13038603 -1°C à +51°C 0,1°C immersion partielle 405 mm 1 pièce
13008603 -1°C à +51°C 0,1°C Immersion totale 405 mm 1 pièce
13048603 -1°C à +51°C 0,2°C immersion partielle 405 mm 1 pièce
13018603 -1°C à +51°C 0,2°C Immersion totale 405 mm 1 pièce
13058603 -10°C à +101°C 0,2°C immersion partielle 405 mm 1 pièce
12339359 -1°C à +101°C 0,2°C Immersion totale 405 mm 1 pièce
13038593 -10°C à +110°C 1°C Immersion totale 155 mm 1 pièce
13048593 -10°C à +50°C 1°C Immersion totale 115 mm 1 pièce
15482695 -10°C à +360°C 2°C immersion partielle 305 mm 10 pièces
15442695 -20°C à +110°C 0,5°C Immersion totale 305 mm 10 pièces
15432695 -10°C à +360°C 2°C Immersion totale 305 mm 10 pièces
15689025 -20°C à +110°C 0,5°C immersion partielle 305 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Code produit 13088583 Fournisseur Brannan™ Code fournisseur 44/811/8
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.16€
    3.62€ / 1 pièces
    Économisez 0.54€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
LO-tox™ Thermomètre de laboratoire sans certificat d'étalonnage.
Lisez rapidement et précisément les températures grâce à l’alcool bleu sur fond blanc. Brannan™ Lo-Tox™ Le thermomètre à imagerie partielle rempli d’alcool est fabriqué selon des normes traçables et comprend un bouchon non enroulé bleu et un anneau de suspension de sécurité.
  • Thermomètre à usage général/à agiter avec un remplissage peu toxique et respectueux de l'environnement
  • Facile à lire sur fond clair
  • Chaque thermomètre est fabriqué selon des normes de traçabilité
Spécification
À utiliser avec (application) Usage général
Type d’immersion Immersion totale
Longueur (métrique) 305 mm
Matériau Verre
Remplissage du thermomètre Alcool bleu
Type de produit Thermomètre de laboratoire
Température max. (impériale) 302°F
Température max. (métrique) 150°C
Température (impériale) min. -4°F
Température min. (métrique) -20°C
Plage de températures (métrique) -20°C à +150°C
À utiliser avec (équipement) Usage général
Précision ±1 à 35°C
Subdivision 1°C