Learn More
Brannan™ LO-tox™ Thermomètre de laboratoire avec étalonnage UKAS en 3 points
Code produit 17843298
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-1 °C à 101 °C
-1°C à 51°C
-10°C à +110°C
-10°C à +210°C
-10°C à +260°C
-10°C à +300°C
-10°C à +360°C
-10°C à +50°C
-20°C à +110°C
-20°C à +150°C
-35°C à +50°C
Subdivision:
0,1°C
0,2°C
0,5°C
1°C
2°C
Type d’immersion:
Immersion totale
immersion partielle
Longueur (métrique):
15,5 cm
30,5 cm
40,5 cm
Conditionnement:
1 pièce
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Subdivision Type d’immersion Longueur (métrique) Conditionnement
17843298 -1 °C à 101 °C 0,2°C immersion partielle 40,5 cm 1 pièce
17882988 -1 °C à 101 °C 0,2°C Immersion totale 40,5 cm 1 pièce
17892978 -1°C à 51°C 0,1°C immersion partielle 40,5 cm 1 pièce
17872988 -10°C à +360°C 2°C immersion partielle 30,5 cm 1 pièce
17832988 -1°C à 51°C 0,2°C immersion partielle 40,5 cm 1 pièce
17802998 -20°C à +150°C 1°C immersion partielle 30,5 cm 1 pièce
17893288 -10°C à +260°C 1°C immersion partielle 40,5 cm 1 pièce
17833008 -10°C à +110°C 1°C Immersion totale 15,5 cm 1 pièce
17853068 -20°C à +110°C 0,5°C Immersion totale 30,5 cm 1 pièce
17843068 -10°C à +210°C 1°C immersion partielle 40,5 cm 1 pièce
17803078 -20°C à +110°C 1°C immersion partielle 30,5 cm 1 pièce
17863288 -20°C à +110°C 1°C Immersion totale 30,5 cm 1 pièce
17803298 -20°C à +150°C 1°C Immersion totale 30,5 cm 1 pièce
17893068 -10°C à +360°C 2°C Immersion totale 30,5 cm 1 pièce
17813118 -35°C à +50°C 1°C Immersion totale 30,5 cm 1 pièce
17833088 -10°C à +210°C 1°C Immersion totale 40,5 cm 1 pièce
17833068 -1°C à 51°C 0,2°C Immersion totale 40,5 cm 1 pièce
17813078 -20°C à +110°C 0,5°C immersion partielle 30,5 cm 1 pièce
17813298 -35°C à +50°C 0,5°C immersion partielle 30,5 cm 1 pièce
17853298 -10°C à +50°C 0,5°C immersion partielle 30,5 cm 1 pièce
17883108 -10°C à +50°C 0,5°C Immersion totale 30,5 cm 1 pièce
17883298 -1°C à 51°C 0,1°C Immersion totale 40,5 cm 1 pièce
17873068 -10°C à +300°C 1°C immersion partielle 30,5 cm 1 pièce
17843078 -10°C à +50°C 1°C Immersion totale 15,5 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Code produit 17843298 Fournisseur Brannan™ Code fournisseur 44/824/0 + 49/503/0
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
LO-tox™ Thermomètre de laboratoire avec certificat d'étalonnage.
  • LO-tox™ est une garniture organique spécialement sélectionnée pour couvrir une large plage de températures et présenter les niveaux de risque les plus faibles possibles.
  • Remplissage sans mercure sûr
  • Fourni avec un certificat d’étalonnage
  • Embout anti-roulis
  • Fourni de série dans un tube télescopique individuel et refermable pour la protection.
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Points d’étalonnage 0 °C, 50 °C, 100 °C
Certifications/Conformité ISO 17025 UKAS
Type d’immersion immersion partielle
Longueur (métrique) 40,5 cm
Matériau Verre
Remplissage du thermomètre Alcool bleu
Température max. (impériale) 214 °F
Température max. (métrique) +101 °C
Température (impériale) min. 30 °F
Température min. (métrique) -1 °C
Plage de températures (impériale) 30 °F à 214 °F
Plage de températures (métrique) -1 °C à 101 °C
Précision ±1,0 °C a 90 °C
Subdivision 0,2°C
Immersion Length 76 mm
Largeur (métrique) 1.2 cm