Learn More
- Home
- Products
- Thermomètres et mesure de la température
- Thermomètres manuels
- Brannan™ LO-tox™ Thermomètre de laboratoire avec étalonnage UKAS en 3 points
Brannan™ LO-tox™ Thermomètre de laboratoire avec étalonnage UKAS en 3 points
Code produit 17882988
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-1 °C à 101 °C
-1°C à 51°C
-10°C à +110°C
-10°C à +210°C
-10°C à +260°C
-10°C à +300°C
-10°C à +360°C
-10°C à +50°C
-20°C à +110°C
-20°C à +150°C
-35°C à +50°C
Subdivision:
0,1°C
0,2°C
0,5°C
1°C
2°C
Type d’immersion:
Immersion totale
immersion partielle
Longueur (métrique):
15,5 cm
30,5 cm
40,5 cm
Conditionnement:
1 pièce
24 product options available for selection
| Code produit | Plage de températures (métrique) | Subdivision | Type d’immersion | Longueur (métrique) | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 17882988 | -1 °C à 101 °C | 0,2°C | Immersion totale | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17843298 | -1 °C à 101 °C | 0,2°C | immersion partielle | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17892978 | -1°C à 51°C | 0,1°C | immersion partielle | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17872988 | -10°C à +360°C | 2°C | immersion partielle | 30,5 cm | 1 pièce |
| 17832988 | -1°C à 51°C | 0,2°C | immersion partielle | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17802998 | -20°C à +150°C | 1°C | immersion partielle | 30,5 cm | 1 pièce |
| 17893288 | -10°C à +260°C | 1°C | immersion partielle | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17833008 | -10°C à +110°C | 1°C | Immersion totale | 15,5 cm | 1 pièce |
| 17853068 | -20°C à +110°C | 0,5°C | Immersion totale | 30,5 cm | 1 pièce |
| 17843068 | -10°C à +210°C | 1°C | immersion partielle | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17803078 | -20°C à +110°C | 1°C | immersion partielle | 30,5 cm | 1 pièce |
| 17863288 | -20°C à +110°C | 1°C | Immersion totale | 30,5 cm | 1 pièce |
| 17803298 | -20°C à +150°C | 1°C | Immersion totale | 30,5 cm | 1 pièce |
| 17893068 | -10°C à +360°C | 2°C | Immersion totale | 30,5 cm | 1 pièce |
| 17813118 | -35°C à +50°C | 1°C | Immersion totale | 30,5 cm | 1 pièce |
| 17833088 | -10°C à +210°C | 1°C | Immersion totale | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17833068 | -1°C à 51°C | 0,2°C | Immersion totale | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17813078 | -20°C à +110°C | 0,5°C | immersion partielle | 30,5 cm | 1 pièce |
| 17813298 | -35°C à +50°C | 0,5°C | immersion partielle | 30,5 cm | 1 pièce |
| 17853298 | -10°C à +50°C | 0,5°C | immersion partielle | 30,5 cm | 1 pièce |
| 17883108 | -10°C à +50°C | 0,5°C | Immersion totale | 30,5 cm | 1 pièce |
| 17883298 | -1°C à 51°C | 0,1°C | Immersion totale | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17873068 | -10°C à +300°C | 1°C | immersion partielle | 30,5 cm | 1 pièce |
| 17843078 | -10°C à +50°C | 1°C | Immersion totale | 15,5 cm | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
17882988
Fournisseur
Brannan™
Code fournisseur
44/825/0 + 49/503/0
-
162.00€
148.26€ / 1 pièces
Économisez 13.74€
8% de réduction
Vous devez Se connecter ou vous inscrire pour acheter cet article.
Article restreint
Expédition estimée: 02-10-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- LO-tox™ est une garniture organique spécialement sélectionnée pour couvrir une large plage de températures et présenter les niveaux de risque les plus faibles possibles.
- Remplissage sans mercure sûr
- Fourni avec un certificat d’étalonnage
- Embout anti-roulis
- Fourni de série dans un tube télescopique individuel et refermable pour la protection.
- Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Spécification
| Points d’étalonnage | 0 °C, 50 °C, 100 °C |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 UKAS |
| Type d’immersion | Immersion totale |
| Longueur (métrique) | 40,5 cm |
| Matériau | Verre |
| Remplissage du thermomètre | Alcool bleu |
| Température max. (impériale) | 214 °F |
| Température max. (métrique) | +101 °C |
| Température (impériale) min. | 30 °F |
| Température min. (métrique) | -1 °C |
| Plage de températures (impériale) | 30 °F à 214 °F |
| Plage de températures (métrique) | -1 °C à 101 °C |
| Précision | ±1,0 °C a 90 °C |
| Subdivision | 0,2°C |
| Largeur (métrique) | 1.2 cm |
| Afficher plus Afficher moins |