Learn More
- Home
- Products
- Thermomètres et mesure de la température
- Thermomètres manuels
- Brannan™ LO-tox™ Thermomètre de laboratoire avec étalonnage UKAS en 3 points
Brannan™ LO-tox™ Thermomètre de laboratoire avec étalonnage UKAS en 3 points
Code produit 17892978
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-1 °C à 101 °C
-1°C à 51°C
-10°C à +110°C
-10°C à +210°C
-10°C à +260°C
-10°C à +300°C
-10°C à +360°C
-10°C à +50°C
-20°C à +110°C
-20°C à +150°C
-35°C à +50°C
Subdivision:
0,1°C
0,2°C
0,5°C
1°C
2°C
Type d’immersion:
Immersion totale
immersion partielle
Longueur (métrique):
15,5 cm
30,5 cm
40,5 cm
Conditionnement:
1 pièce
24 product options available for selection
| Code produit | Plage de températures (métrique) | Subdivision | Type d’immersion | Longueur (métrique) | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 17892978 | -1°C à 51°C | 0,1°C | immersion partielle | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17882988 | -1 °C à 101 °C | 0,2°C | Immersion totale | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17843298 | -1 °C à 101 °C | 0,2°C | immersion partielle | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17872988 | -10°C à +360°C | 2°C | immersion partielle | 30,5 cm | 1 pièce |
| 17832988 | -1°C à 51°C | 0,2°C | immersion partielle | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17802998 | -20°C à +150°C | 1°C | immersion partielle | 30,5 cm | 1 pièce |
| 17893288 | -10°C à +260°C | 1°C | immersion partielle | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17833008 | -10°C à +110°C | 1°C | Immersion totale | 15,5 cm | 1 pièce |
| 17853068 | -20°C à +110°C | 0,5°C | Immersion totale | 30,5 cm | 1 pièce |
| 17843068 | -10°C à +210°C | 1°C | immersion partielle | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17803078 | -20°C à +110°C | 1°C | immersion partielle | 30,5 cm | 1 pièce |
| 17863288 | -20°C à +110°C | 1°C | Immersion totale | 30,5 cm | 1 pièce |
| 17803298 | -20°C à +150°C | 1°C | Immersion totale | 30,5 cm | 1 pièce |
| 17893068 | -10°C à +360°C | 2°C | Immersion totale | 30,5 cm | 1 pièce |
| 17813118 | -35°C à +50°C | 1°C | Immersion totale | 30,5 cm | 1 pièce |
| 17833088 | -10°C à +210°C | 1°C | Immersion totale | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17833068 | -1°C à 51°C | 0,2°C | Immersion totale | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17813078 | -20°C à +110°C | 0,5°C | immersion partielle | 30,5 cm | 1 pièce |
| 17813298 | -35°C à +50°C | 0,5°C | immersion partielle | 30,5 cm | 1 pièce |
| 17853298 | -10°C à +50°C | 0,5°C | immersion partielle | 30,5 cm | 1 pièce |
| 17883108 | -10°C à +50°C | 0,5°C | Immersion totale | 30,5 cm | 1 pièce |
| 17883298 | -1°C à 51°C | 0,1°C | Immersion totale | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17873068 | -10°C à +300°C | 1°C | immersion partielle | 30,5 cm | 1 pièce |
| 17843078 | -10°C à +50°C | 1°C | Immersion totale | 15,5 cm | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
17892978
Fournisseur
Brannan™
Code fournisseur
44/820/0 + 49/503/0
-
162.00€
147.84€ / 1 pièces
Économisez 14.16€
8% de réduction
Vous devez Se connecter ou vous inscrire pour acheter cet article.
Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
133.06 EUR valable jusqu'au 2026-11-30
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "27997" pour bénéficier de cette offre.
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "27997" pour bénéficier de cette offre.
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- LO-tox™ est une garniture organique spécialement sélectionnée pour couvrir une large plage de températures et présenter les niveaux de risque les plus faibles possibles.
- Remplissage sans mercure sûr
- Fourni avec un certificat d’étalonnage
- Embout anti-roulis
- Fourni de série dans un tube télescopique individuel et refermable pour la protection.
- Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Spécification
| Points d’étalonnage | 0 °C, 25 °C, 45 °C |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 UKAS |
| Type d’immersion | immersion partielle |
| Longueur (métrique) | 40,5 cm |
| Matériau | Verre |
| Remplissage du thermomètre | Alcool bleu |
| Température max. (impériale) | 124 °F |
| Température max. (métrique) | +51 °C |
| Température (impériale) min. | 30 °F |
| Température min. (métrique) | -1 °C |
| Plage de températures (impériale) | 30 °F à 124 °F |
| Plage de températures (métrique) | -1°C à 51°C |
| Précision | ±1,0 °C a 35 °C |
| Subdivision | 0,1°C |
| Immersion Length | 76 mm |
| Largeur (métrique) | 1.2 cm |
| Afficher plus Afficher moins |