Learn More
Brannan™ LO-tox™ Thermomètre de laboratoire avec étalonnage traçable en 3 points
Code produit 17843038
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-1 °C à 101 °C
-1°C à 51°C
-10°C à +110°C
-10°C à +210°C
-10°C à +260°C
-10°C à +300°C
-10°C à +330°C
-10°C à +360°C
-10°C à +50°C
-20°C à +110°C
-20°C à +150°C
-35°C à +50°C
Subdivision:
0,1°C
0,2°C
0,5°C
1°C
2°C
Type d’immersion:
Immersion totale
immersion partielle
Longueur (métrique):
15,5 cm
30,5 cm
40,5 cm
Conditionnement:
1 pièce
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Subdivision Type d’immersion Longueur (métrique) unitSize
17843038 -20°C à +110°C 0,5°C Immersion totale 30,5 cm 1 pièce
17823008 -10°C à +330°C 2°C immersion partielle 30,5 cm 1 pièce
17873028 -20°C à +110°C 0,5°C immersion partielle 30,5 cm 1 pièce
17862988 -1 °C à 101 °C 0,2°C immersion partielle 40,5 cm 1 pièce
17833028 -10°C à +50°C 0,5°C Immersion totale 30,5 cm 1 pièce
17883028 -10°C à +260°C 1°C immersion partielle 40,5 cm 1 pièce
17822998 -10°C à +110°C 1°C Immersion totale 15,5 cm 1 pièce
17842998 -10°C à +360°C 2°C Immersion totale 30,5 cm 1 pièce
17863018 -1°C à 51°C 0,1°C immersion partielle 40,5 cm 1 pièce
17843028 -10°C à +210°C 1°C immersion partielle 40,5 cm 1 pièce
17892988 -1 °C à 101 °C 0,2°C Immersion totale 40,5 cm 1 pièce
17853018 -35°C à +50°C 1°C immersion partielle 30,5 cm 1 pièce
17823068 -1°C à 51°C 0,2°C Immersion totale 40,5 cm 1 pièce
17803088 -10°C à +300°C 1°C immersion partielle 30,5 cm 1 pièce
17853108 -20°C à +110°C 1°C immersion partielle 30,5 cm 1 pièce
17893118 -10°C à +210°C 1°C Immersion totale 40,5 cm 1 pièce
17813088 -20°C à +150°C 1°C immersion partielle 30,5 cm 1 pièce
17873108 -20°C à +110°C 1°C Immersion totale 30,5 cm 1 pièce
17893108 -1°C à 51°C 0,2°C immersion partielle 40,5 cm 1 pièce
17853088 -20°C à +150°C 1°C Immersion totale 30,5 cm 1 pièce
17833108 -10°C à +50°C 0,5°C immersion partielle 30,5 cm 1 pièce
17863068 -1°C à 51°C 0,1°C Immersion totale 40,5 cm 1 pièce
17833078 -10°C à +50°C 1°C Immersion totale 15,5 cm 1 pièce
17823078 -35°C à +50°C 0,5°C Immersion totale 30,5 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Code produit 17843038 Fournisseur Brannan™ Code fournisseur 44/810/9 + 49/101/0
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
LO-tox™ Thermomètre de laboratoire avec certificat d'étalonnage.
  • LO-tox™ est une garniture organique spécialement sélectionnée pour couvrir une large plage de températures et présenter les niveaux de risque les plus faibles possibles.
  • Remplissage sans mercure sûr
  • Fourni avec un certificat d’étalonnage
  • Embout anti-roulis
  • Fourni de série dans un tube télescopique individuel et refermable pour la protection.
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Points d’étalonnage 0 °C, 50 °C, 90 °C
Certifications/Conformité Trazable en el Reino Unido según los estándares nacionales ISO 9001
Type d’immersion Immersion totale
Longueur (métrique) 30,5 cm
Matériau Verre
Remplissage du thermomètre Alcool bleu
Température max. (impériale) 230°F
Température max. (métrique) +110 °C
Température (impériale) min. -4°F
Température min. (métrique) -20°C
Plage de températures (impériale) -4°F à +230°F
Plage de températures (métrique) -20°C à +110°C
Précision ±1,5 °C a 90 °C
Subdivision 0,5°C
Largeur (métrique) 1.2 cm