Learn More
asecos™ Kit de sécurisation de charge
Code produit 17856406 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polyethylene, Steel
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
17856406 Polyethylene, Steel 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17856406 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 34829
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Le kit de fixation de charge est conçu pour les bassins en PE et en acier avec grille.
  • Ensemble comprenant une sangle de fixation et un support pour 2 fûts.
  • dimensions L x P x H (mm) extérieur : 408 x 85 x 600 mm.
Spécification
Matériau Polyethylene, Steel
Type Kit de montage
Longueur (impériale) 16,06 in
Longueur (métrique) 400.00 mm
Largeur (impériale) 16,06 in
Largeur (métrique) 408.00 mm
Hauteur (impériale) 23,62 in
Hauteur (métrique) 600.00 mm
Profondeur (impériale) 3,35 in
Profondeur (métrique) 85.00 mm
Poids (impériale) 14.33 lb.
Poids (métrique) 6.5 kg