Learn More
Loading Solutions
Description
This kit contains the solutions needed to conveniently load the FRET-based, beta-lactamase substrates, CCF2-AM and CCF4-AM, into cells.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stocker à température ambiante. |
| Gamme de produits | GeneBLAzer |
| Quantité | 1 kit |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Type | Solution de chargement |