Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de racks et de boîtes cryogéniques Locator™
Code produit 10790520 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Flacons (1600, 100/Boîte)
Flacons (1800, 25/boîte)
Flacons (3600, 100/Boîte)
Options de surveillance:
Alarme, enregistreur
Niveau ultrasonique
Tension:
220 V
220V
Sans objet
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Options de surveillance Tension Conditionnement
10790520 Flacons (1600, 100/Boîte) Niveau ultrasonique 220 V 1 pièce
11825392 Flacons (3600, 100/Boîte) Niveau ultrasonique 220 V 1 pièce
10393513 Flacons (1800, 25/boîte) Niveau ultrasonique 220V 1 pièce
10579712 Flacons (1600, 100/Boîte) Alarme, enregistreur Sans objet 1 pièce
10103362 Flacons (3600, 100/Boîte) Alarme, enregistreur Sans objet 1 pièce
10432962 Flacons (1800, 25/boîte) Alarme, enregistreur Sans objet 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10790520 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CY509105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7769.41€
    6381.00€ / 1 pièces
    Économisez 1388.41€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-09-2027
Récupérez les échantillons cellulaires rapidement et facilement grâce aux systèmes de portoirs et de boîtes cryogéniques.
Récupérez les échantillons cellulaires rapidement et facilement grâce aux systèmes de rackportoirs et de boîtes cryogéniques Thermo Scientific™ Locator™. Ces systèmes sont dotés de rackportoirs suspendus et de boîtes grillagées d’une conception originale, d’une excellente isolation par le vide, d’une uniformité inégalée des températures inégalée et d’un contrôleur de niveau d’azote liquide innovant.
Caractéristiques :
  • La conception compacte minimise l’encombrement tout en maximisant la capacité de stockage.
  • Le système est adapté aux méthodes manuelles et informatiques de gestion de l’inventaire.
  • Les récipients super-isolés se caractérisent par une conception à ouverture étroite spéciale, qui conserve l’azote liquide en minimisant l’évaporation.
  • Les échantillons sont stockés à une température inférieure à -180°C, même s’il reste moins de 5 cm (2 ″) d’azote liquide dans le récipient
  • Protection des échantillons irremplaçables assurée par un contrôleur de niveau à ultrasons minimisant l’évaporation d’azote liquide et la conduction
  • Coûts d’exploitation réduits et évaporation d’azote liquide minimisée grâce à l’excellente isolation par le vide
  • Un contrôleur en option, à affichage LED, indique en permanence le niveau d’azote liquide ; des alarmes visuelles et sonores sont activées lorsque le niveau passe en dessous du seuil de sécurité d’approximativement 2,5 cm (1 ″)
  • Une alarme optionnelle avertit également l’opérateur en cas de perte excessive d’azote liquide
  • Le verrouillage de sécurité interdit toute ouverture non autorisée
Locator Jr. :
  • Temps de maintien statique : 70 jours
  • 1 600 (100 / boîte)
  • Taux d’évaporation : 0,85 L/jour
Locator 4 :
  • Temps de maintien statique : 112 jours
  • 3600 (100 / boîte)
  • Taux d’évaporation : 0,99 L/jour
Locator 8 :
  • Temps de maintien statique : 185 jours
  • 1800 (25 / boîte)
  • Taux d’évaporation : 0,6 L/jour
Inclut :
Les racks indexés en acier inox s’insèrent dans les emplacements correspondants du récipient. Chaque rack comporte des compartiments de stockage individuels pouvant accueillir chacun une boîte de stockage cryogénique Thermo Scientific™ Nalgene™.
Matériel nécessaire :
Boîtes de stockage cryogénique Nalgene (à commander séparément) Chaque boîte comporte des zones de stockage numérotées individuellement permettant d’utiliser des tubes de 2,0 ml ou plus petits.
Remarque :
Les capacités indiquées correspondent aux flacons cryogéniques Nalgene de 1,2 / 2,0 ml.
Compatibles avec :
  • Boîtes, Nalgene, 2 po pour flacons de 1,0 et 1,5 ml, 100 flacons par boîte, boîte de 10 (CS509X24)
  • Boîtes, Nalgene, 2 po pour flacons de 2 ml, 81 flacons par boîte, boîtes de 40 (CS509X4) ; boîtes de 20 (CS509X5)
  • Boîtes, Nalgene, 4 po pour flacons de 5 ml, 81 flacons par boîte, pièce (CS509X10)
  • CryoClaw™ (AY509X18)
  • 2 ventouses de rechange pour pince CryoClaw (AY509X19)
  • LogBook (LT509X5)
  • Contrôleur de niveau, installé par le client : CN509X3 (120 V, Jr.) ; CN509X6 (120 V, 4) ; CN509X9 (120 V, 8) ; CN509X1 (220 V, Jr.) ; CN509X4 (220 V, 4) ; CN509X7 (220 V, 8)
  • Rack, pour flacons de 5,0 ml (boîtes non incluses) (HR509X19A)
  • Flacons, 1 ml, boîte de 500, (AY509X32)
  • Flacons, cryogéniques, 1,2 ml, boîte de 500, 1,2 ml (AY509X13)
  • Flacons, 1,5 ml, boîte de 500 (AY509X33)
  • Flacons, cryogéniques, 2,0 ml, boîte de 500, 2,0 ml (AY509X12)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Locator Jr. avec moniteur
Gamme de températures Inférieur à -180 °C
Isolation Vide
Certifications/Conformité CE, CSA
À utiliser avec (équipement) Systèmes de rack et boîtes cryogéniques Locator™
Modèle Locator Jr.
Options de surveillance Niveau ultrasonique
Tension 220 V
Capacité Flacons (1600, 100/Boîte)