Description
Le système de racks et boîtes Thermo Scientific™ Locator™ permet de stocker économiquement jusqu’à 6,000 échantillons, ce qui simplifie la récupération des échantillons et consomme un minimum d’azote liquide. Ce système indexé est disponible avec ou sans contrôleur de niveau à ultrasons.
- Conception compacte pour minimiser le besoin d’espace tout en maximisant la capacité de stockage
- Adapté aux méthodes de gestion informatisée et manuelle.
- Uniformité de température exceptionnelle : les échantillons sont stockés à une température inférieure à -180°C, même s’il ne reste que 2 po (5 cm) d’azote liquide dans le récipient
- Alarme sonore lorsque le niveau d’azote descend au-dessous de la plage de sécurité ; contact d’alarme à distance sec pour la surveillance à distance
- Une isolation par le vide sophistiquée minimise l’évaporation de l’azote liquide et réduit les coûts d’exploitation
- Un système de verrouillage de sécurité empêche tout accès non autorisé
Locator 4 Plus et Locator 8 Plus :
- Avec contrôleur de niveau
- Diamètre externe : 55,8 cm ; hauteur de 100,3 cm
Locator Jr. Plus :
- Sans contrôleur de niveau
- Diamètre externe : 55,9cm ; Hauteur : 67,9cm
Locator 6 Plus :
- Sans contrôleur de niveau
- Diamètre externe : 66 cm ; hauteur : 100,3 cm
Remarque :
La capacité déclarée du flacon permet de stocker des flacons cryogéniques Thermo Scientific™ Nalgene™ de 1,2 / 2 ml
Inclut :
Racks en acier inox indexés, conçus pour être utilisés avec les boîtes cryogéniques Nalgene™ de 5 cm (2 po) (des racks de plus grandes dimensions sont disponibles pour stocker des ampoules de 5,0 ml dans le Locator Jr. Plus et le Locator 4 Plus). Disponible avec ou sans contrôleur de niveau d’azote liquide (ce contrôleur optionnel installé en usine peut aussi être acheté séparément).
Matériel nécessaire :
Boîtes cryogéniques Thermo Scientific Nalgene (à commander séparément)
Compatibles avec :
- Boîtes Nalgene de 2 po pour tubes de 1 et 1,5 ml, 100 tubes par boîte, carton de 10 (CS509X24)
- Boîtes Nalgene de 2 po pour tubes de 2 ml, 81 tubes par boîte, carton de 40 (CS509X4) ; carton de 20 (CS509X5)
- Boîtes Nalgene de 4 po pour tubes de 5 ml, 81 tubes par boîte, pièce (CS509X10)
- Thermo Scientific™ CryoClaw™ (AY509X18)
- 2 ventouses de rechange pour pince CryoClaw (AY509X19)
- Logbook (LT509X5)
- Contrôleur de niveau, installé par le client : CN509X3-70 (120 V, Jr.) ; CN509X6-70 (120 V, 4) ; CN509X10-70 (120 V, 6) ; CN509X9-70 (120 V, 8) ; CN509X1-70 (220 V, Jr.) ; CN509X4-70 (220 V, 4) ; CN509X11-70 (220 V, 6) ; CN509X7-70 (220 V, 8)
- Rack pour tubes de 5 ml (boîtes non incluses) (HR509X19A)
- Tubes de 1 ml, boîte de 500 (AY509X32)
- Tubes cryogéniques de 1,2 ml, boîte de 500, 1,2 ml (AY509X13)
- Tubes de 1,5 ml, boîte de 500 (AY509X33)
- Tubes cryogéniques de 2,0 ml, boîte de 500, 2,0 ml (AY509X12)
Specifications
Specifications
| Type | Dewar LN2 à remplissage manuel |
| Capacité (impériale) | 6,497 f^3 |
| Capacité (métrique) | 184 L |
| Gamme de températures | Inférieur à -180 °C |
| Isolation | Vide |
| Certifications/Conformité | CE, CSA |
| Comprend | Avec moniteur de niveau |
| Modèle | Locator 6 Plus |
| Hauteur (impériale) extérieure | 37,5 in |
| Hauteur (métrique) extérieure | 95,3 cm |
| Show More |