Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de racks et boîtes Locator™ Plus
Code produit 11776359 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
71 L
121 L
121 l
184 L
Modèle:
Locator 4 Plus
Locator 6 Plus
Locator 8 Plus
Locator Jr. Plus
Locator 8 Plus
Comprend:
Avec moniteur de niveau
Sans moniteur de niveau
Capacité en flacons:
2000
4000
6000
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Modèle Comprend Capacité en flacons Conditionnement
11776359 71 L Locator Jr. Plus Avec moniteur de niveau 2000 1 pièce
10307713 121 L Locator 4 Plus Avec moniteur de niveau 4000 1 pièce
11716369 184 L Locator 6 Plus Avec moniteur de niveau 6000 1 pièce
11736369 121 l Locator 8 Plus Avec moniteur de niveau 2000 1 pièce
10063553 71 L Locator Jr. Plus Sans moniteur de niveau 2000 1 pièce
10533874 121 L Locator 4 Plus Sans moniteur de niveau 4000 1 pièce
10398533 121 L Locator 8 Plus Sans moniteur de niveau 2000 1 pièce
10028132 184 L Locator 6 Plus Sans moniteur de niveau 6000 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11776359 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CY509106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7830.00€
    6194.25€ / 1 pièces
    Économisez 1635.75€
    20% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Le système de racks et boîtes Locator 6 permet de stocker économiquement jusqu’à 6,000 échantillons, ce qui simplifie la récupération des échantillons et consomme un minimum d’azote liquide.
Le système de racks et boîtes Thermo Scientific™ Locator™ permet de stocker économiquement jusqu’à 6,000 échantillons, ce qui simplifie la récupération des échantillons et consomme un minimum d’azote liquide. Ce système indexé est disponible avec ou sans contrôleur de niveau à ultrasons.
Caractéristiques :
  • Conception compacte pour minimiser le besoin d’espace tout en maximisant la capacité de stockage
  • Adapté aux méthodes de gestion informatisée et manuelle.
  • Uniformité de température exceptionnelle : les échantillons sont stockés à une température inférieure à -180°C, même s’il ne reste que 2 po (5 cm) d’azote liquide dans le récipient
  • Alarme sonore lorsque le niveau d’azote descend au-dessous de la plage de sécurité ; contact d’alarme à distance sec pour la surveillance à distance
  • Une isolation par le vide sophistiquée minimise l’évaporation de l’azote liquide et réduit les coûts d’exploitation
  • Un système de verrouillage de sécurité empêche tout accès non autorisé
Locator 4 Plus et Locator 8 Plus :
  • Avec contrôleur de niveau
  • Diamètre externe : 55,8 cm ; hauteur de 100,3 cm
Locator Jr. Plus :
  • Sans contrôleur de niveau
  • Diamètre externe : 55,9cm ; Hauteur : 67,9cm
Locator 6 Plus :
  • Sans contrôleur de niveau
  • Diamètre externe : 66 cm ; hauteur : 100,3 cm
Remarque :
La capacité déclarée du flacon permet de stocker des flacons cryogéniques Thermo Scientific™ Nalgene™ de 1,2 / 2 ml
Inclut :
Racks en acier inox indexés, conçus pour être utilisés avec les boîtes cryogéniques Nalgene™ de 5 cm (2 po) (des racks de plus grandes dimensions sont disponibles pour stocker des ampoules de 5,0 ml dans le Locator Jr. Plus et le Locator 4 Plus). Disponible avec ou sans contrôleur de niveau d’azote liquide (ce contrôleur optionnel installé en usine peut aussi être acheté séparément).
Matériel nécessaire :
Boîtes cryogéniques Thermo Scientific Nalgene (à commander séparément)
Compatibles avec :
  • Boîtes Nalgene de 2 po pour tubes de 1 et 1,5 ml, 100 tubes par boîte, carton de 10 (CS509X24)
  • Boîtes Nalgene de 2 po pour tubes de 2 ml, 81 tubes par boîte, carton de 40 (CS509X4) ; carton de 20 (CS509X5)
  • Boîtes Nalgene de 4 po pour tubes de 5 ml, 81 tubes par boîte, pièce (CS509X10)
  • Thermo Scientific™ CryoClaw™ (AY509X18)
  • 2 ventouses de rechange pour pince CryoClaw (AY509X19)
  • Logbook (LT509X5)
  • Contrôleur de niveau, installé par le client : CN509X3-70 (120 V, Jr.) ; CN509X6-70 (120 V, 4) ; CN509X10-70 (120 V, 6) ; CN509X9-70 (120 V, 8) ; CN509X1-70 (220 V, Jr.) ; CN509X4-70 (220 V, 4) ; CN509X11-70 (220 V, 6) ; CN509X7-70 (220 V, 8)
  • Rack pour tubes de 5 ml (boîtes non incluses) (HR509X19A)
  • Tubes de 1 ml, boîte de 500 (AY509X32)
  • Tubes cryogéniques de 1,2 ml, boîte de 500, 1,2 ml (AY509X13)
  • Tubes de 1,5 ml, boîte de 500 (AY509X33)
  • Tubes cryogéniques de 2,0 ml, boîte de 500, 2,0 ml (AY509X12)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Dewar LN2 à remplissage manuel
Capacité (impériale) 2,507 f^3
Capacité (métrique) 71 L
Gamme de températures Inférieur à -180 °C
Isolation Vide
Certifications/Conformité CE, CSA
Comprend Avec moniteur de niveau
Modèle Locator Jr. Plus
Autonomie statique 83 jours
Hauteur (impériale) extérieure 26,75 in
Hauteur (métrique) extérieure 67,9 cm
Diamètre (impériale) 22 in
Diamètre (impériale) col interne 8,5 in
Diamètre (métrique) 55,9 cm
Diamètre (métrique) col interne 21,5 cm
Options de surveillance Niveau ultrasonique
Tension 220 V
Alimentation électrique 220 V 50 Hz
Fréquence 50 Hz
Consommation d’énergie 0,85 L
Capacité en flacons 2000
Poids à l’expédition (impériale) 91 lb
Poids à l’expédition (métrique) 41,3 kg
Capacité Échantillons (2000)
Capacité du portoir 4