Learn More
Brady™ Conseil de la station de verrouillage
Description
- Étiquettes, cadenas et moraillons non inclus.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tableau de verrouillage à 12 serrures |
| Alternate Part Number | 12-VERROUILLAGE |
| Couleur | Jaune |
| Matériau | Acrylique |
| Profondeur (impériale) | 0,19 in |
| Profondeur (métrique) | 4.76 mm |
| Dimensions (P x L x H) | 4,76 x 342 x 342,9 mm |
| À utiliser avec (application) | Consignation et étiquetage |
| Hauteur (impériale) | 13,5 in |
| Hauteur (métrique) | 342 mm |
| Afficher plus |