Learn More
Brady™ Conseil de la station de verrouillage
Code produit 11741865
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
292 mm
342 mm
546 mm
597 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) unitSize
11741865 597 mm 1 pièce
11721865 292 mm 1 pièce
11731865 342 mm 1 pièce
11751865 546 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11741865 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 050991
Réapprovisionnez votre laboratoire
Utilisez le code promo 28007
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Un programme de consignation réussi commence par le rangement des bons dispositifs aux bons endroits, et ce tableau de consignation est la solution idéale pour démarrer.
  • Étiquettes, cadenas et moraillons non inclus.
Spécification
Type de produit Tableau de verrouillage à 24 positions
Alternate Part Number 24-LOCKBOARD
Couleur Jaune
Matériau Acrylique
Profondeur (impériale) 0,19 in
Profondeur (métrique) 4.76 mm
Dimensions (P x L x H) 4,76 x 292 x 597 mm
À utiliser avec (application) Consignation et étiquetage
Hauteur (impériale) 23,5 in
Hauteur (métrique) 597 mm
Quantité 1 de chaque
Largeur (impériale) 11,5 in
Largeur (métrique) 292 mm