Description
- Étiquettes, cadenas et moraillons non inclus.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tableau de verrouillage à 36 positions |
| Alternate Part Number | 36-LOCKBOARD |
| Couleur | Jaune |
| Matériau | Acrylique |
| Profondeur (impériale) | 0,19 in |
| Profondeur (métrique) | 4.76 mm |
| Dimensions (P x L x H) | 4,76 x 597 x 546 mm |
| À utiliser avec (application) | Consignation et étiquetage |
| Hauteur (impériale) | 21,5 in |
| Hauteur (métrique) | 546 mm |
| Afficher plus |