Learn More
Brady™ Chaîne de verrouillage
Code produit 11721645 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
6 m
Conditionnement:
1 PK
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11721645 6 m 1 PK
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11721645 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 077207
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.00€
    54.94€ / Pack de 1
    Économisez 10.06€
    15% de réduction
Expédition estimée: 16-12-2026
Les chaînes de verrouillage sont un moyen rapide et facile de créer une barrière pour piétons. BradyCone™ Système d'alerte.
  • Les chaînes sont composées de maillons en plastique jaune et s'emboîtent directement dans le cône.
Spécification
Type de produit Chaîne de verrouillage
Couleur Jaune
À utiliser avec (application) Contrôle du flux
Longueur (impériale) 20 ft.
Longueur (métrique) 6 m
Quantité 1 de chaque