Learn More
Brady™ Cadre du panneau de verrouillage
Code produit 11751935 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Texte affiché:
Vierge
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Texte affiché Conditionnement
11751935 Vierge 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11751935 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 077210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.30€
    21.35€ / 1 pièces
    Économisez 3.95€
    15% de réduction
Expédition estimée: 06-01-2027
Le cadre de signalisation Lock-in se fixe sur le dessus d'un BradyCone™ et est idéal pour afficher vos étiquettes pictogrammes afin d'alerter les travailleurs sur des dangers spécifiques.
  • Le cadre est rouge et mesure 10 in de haut lorsqu'il est fixé au cône.
Spécification
Type de produit Cadre du panneau de verrouillage
Couleur Rouge
Dimensions (L x l) 210 x 210 mm
Texte affiché Vierge
À utiliser avec (application) Contrôle du flux
Quantité 1 de chaque
Largeur (impériale) 8,25 in
Largeur (métrique) 210 mm