Learn More
Brady™ Sac de condamnation en forme de polochon
Code produit 11761955 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu, Noir
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11761955 Bleu, Noir 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11761955 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 099162
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.00€
    99.96€ / 1 pièces
    Économisez 4.04€
    3% de réduction
En stock
Créez vos propres kits de consignation en remplissant le sac de sport avec le contenu de votre choix. Le sac de voyage Lockout est fabriqué en polyester 600 deniers avec une bandoulière amovible de 95 cm et 8 poches intérieures.
  • Contenu non inclus.
Spécification
Type de produit Sac de voyage
Couleur Bleu, Noir
Matériau Polyester 600D
Profondeur (impériale) 8,5 in
Profondeur (métrique) 125 mm
Description Sac de condamnation en forme de polochon
Dimensions (L x l) 420 x 215 mm
À utiliser avec (application) Consignation et étiquetage
Hauteur (impériale) 10 in
Hauteur (métrique) 215 mm
Quantité 1 de chaque
Largeur (impériale) 16,5 in
Largeur (métrique) 420 mm