Learn More
Brady™ Station de verrouillage
Code produit 11771865
Change view
Click to view available options
Hauteur (métrique):
591 mm
660 mm
762 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) unitSize
11771865 660 mm 1 pièce
11781865 591 mm 1 pièce
11761865 762 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11771865 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 050994
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Poste de consignation fabriqué en polystyrène blanc robuste avec des trous pré-percés pour une fixation murale facile.
  • Trous de type panneau perforé pour crochets percés au dos (34 crochets fournis en standard).
  • Le rail de verrouillage intégré peut contenir de 10 à 15 cadenas selon leur taille.
  • La station est livrée vide.
Spécification
Type de produit Station de verrouillage
Couleur Blanc
Matériau PS
Profondeur (impériale) 5 in
Profondeur (métrique) 127 mm
Description Postes de consignation réglables - Grand poste de consignation
Dimensions (P x L x H) 127 x 495 x 660 mm
À utiliser avec (application) Consignation et étiquetage
Hauteur (impériale) 26 in
Hauteur (métrique) 660 mm
Comprend La station est fournie sans contenu
Quantité 1 de chaque
Dimensions Grand
Largeur (impériale) 19,5 in
Largeur (métrique) 495 mm