Learn More
Lofexidine hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16424537
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16424537 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16424537 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1052
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
MedChemExpress Lofexidine (hydrochloride) is a selective α2-receptor agonist, commonly used to alleviate the physical symptoms of heroin and other types of opioid withdrawal.
Lofexidine (hydrochloride) is a selective α2-receptor agonist, commonly used to alleviate the physical symptoms of heroin and other types of opioid withdrawal.
Spécification
Nom chimique ou matériau Lofexidine hydrochloride
CAS 21498-08-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C11H13Cl3N2O
Quantité 50 mg
Synonyme Baq-168 MDL-14042
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 100 mg/mL (338.31 mM) ∣DMSO : 100 mg/mL (338.31 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C1=NCCN1)OC2=C(Cl)C=CC=C2Cl.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 295.59
Poids de la formule 295.59
Pourcentage de pureté 98.36%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism