Learn More
Lofexidine Chlorhydrate, TRC
Code produit 30481322
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30481322 50 mg 50mg
30479654 5 mg 5mg
30474939 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30481322 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL46939050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21498-08-8
Formule moléculaire C11 H12 Cl2 N2 O . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 295.59
Synonyme 1H-Imidazole, 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-, hydrochloride (1:1), 1H-Imidazole, 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-, monohydrochloride (9CI), 2-Imidazoline, 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-, monohydrochloride (8CI), Baq 168, Britlofex, Lofetensin, Lofexidine hydrochloride, Loxacor, MDL 14042
Nom IUPAC 2-[1-(2,6-dichlorophénoxy)éthyle]-4,5-dihydro-1H-imidazole ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CC(Oc1c(Cl)cccc1Cl)C2=NCCN2
Spécification
Nom chimique ou matériau Lofexidine Hydrochloride
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H12Cl2N2O.ClH/c1-7(11-14-5-6-15-11)16-10-8(12)3-2-4-9(10)13;/h2-4,7H,5-6H2,1H3,(H,14,15);1H
Poids de la formule 294.0093