Learn More
Lofexidine, MedChemExpress
Code produit 16434537
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16434537 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16434537 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1052A
MedChemExpress Lofexidine is a selective α2-receptor agonist, commonly used to alleviate the physical symptoms of heroin and other types of opioid withdrawal.
Lofexidine is a selective α2-receptor agonist, commonly used to alleviate the physical symptoms of heroin and other types of opioid withdrawal.
Spécification
Nom chimique ou matériau Lofexidine
CAS 31036-80-3
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C11H12Cl2N2O
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 62.5 mg/mL (241.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C1=NCCN1)OC2=C(Cl)C=CC=C2Cl
Poids moléculaire (g/mol) 259.13
Poids de la formule 259.13
Pourcentage de pureté 98.38%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation