Learn More
Testo™ Logiciel ComSoft Basic
Description
- Logiciel de programmation et de lecture des enregistreurs de données Testo
- Téléchargement gratuit de ComSoft Basic (avec inscription) sur www.testo.com
- Offre toutes les fonctions de base d’un logiciel enregistreur
- S’exécute sur Windows XP ServicePack 3 (SP3), Windows Vista, Windows 7 et bien plus encore
- L’interface utilisateur intuitive guide l’utilisateur à travers les processus individuels étape par étape
- Courbe de valeur de mesure graphique pour une présentation claire des valeurs de mesure
- Configuration de l’enregistreur : critère de démarrage et d’arrêt, intervalle de mesure, taux de stockage et réglage de la valeur limite
- Fonctions d’exportation pratiques, par exemple pour le traitement ultérieur des données dans Microsoft Excel ou la génération d’un PDF qui peut être mis à la disposition d’autres utilisateurs
Spécification
Spécification
| Type | Logiciel enregistreur |
| À utiliser avec (application) | Programmation et lecture des enregistreurs de données Testo, présentation des valeurs de mesures graphiques et tabulaires ainsi qu’une fonction d’exportation |
| À utiliser avec (équipement) | ComSoft Basic |