Learn More
Labconco™ Logic™ Accessoire pour étagère intérieure de chariot de culture cellulaire
Code produit 30280810 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Chariot de culture cellulaire Logic
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
30280810 Chariot de culture cellulaire Logic 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30280810 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 8024500
Rendez le laboratoire plus sûr et plus efficace
Utilisez le code promo 28026
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-10-2026
Divise la zone de stockage inférieure du chariot de culture cellulaire Logic pour plus de flexibilité, hauteur réglable.
  • Comprend l'étagère et le matériel d'installation.
  • Hauteur réglable.
Spécification
Description L'accessoire d'étagère intérieure pour chariot de culture cellulaire Logic divise la zone de stockage inférieure du chariot de culture cellulaire Logic pour plus de flexibilité, hauteur réglable.
Largeur (métrique) intérieure 39.6 cm
Type de produit Tablette suspendue
Hauteur (impériale) 0,5 in
Largeur (impériale) extérieure 15,6 in
À utiliser avec (application) Culture cellulaire
Largeur (métrique) extérieure 39.6 cm
Ports Aucun
Hauteur (métrique) 1.3 cm
Largeur (impériale) intérieure 15,6 in
À utiliser avec (équipement) Chariot de culture cellulaire Logic