Learn More
Labconco™ Logic™ Chariot de culture cellulaire
Code produit 18844932 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Chariot de culture cellulaire Logic
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
18844932 Chariot de culture cellulaire Logic 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18844932 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 8024400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1845.00€
    1760.87€ / 1 pièces
    Économisez 84.13€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 01-02-2027
Le chariot Logic pour culture cellulaire offre un rangement compact pour les fournitures courantes de culture cellulaire telles que les pipettes sérologiques, les gants, les tissus de laboratoire et les désinfectants. Permet un accès rapide et pratique aux fournitures courantes de culture cellulaire lors de travaux effectués dans une enceinte de biosécurité. Sa conception compacte est idéale pour les petits espaces.
  • Labconco Logic™ Ce chariot est spécialement conçu pour offrir un rangement pratique et compact des fournitures couramment utilisées dans les enceintes de sécurité biologique, telles que les pipettes sérologiques, les gants, les mouchoirs de laboratoire et les désinfectants.
  • Conçu pour s'adapter sous les enceintes de biosécurité de la série Logic.
  • Construction en PEHD pour une durabilité et une facilité de nettoyage optimales.
  • Le compartiment supérieur distribue et stocke 3 à 4 boîtes de gants et distribue des mouchoirs de laboratoire de petite ou grande taille.
  • Trois compartiments permettent un accès facile aux pipettes sérologiques.
  • Tiroir de rangement.
  • Grand compartiment de rangement ouvert.
Accessoires disponibles (vendus séparément) :
  • L'insert pour pipettes divise la zone de stockage inférieure en six compartiments supplémentaires pour stocker des pipettes sérologiques supplémentaires (01-812-404).
  • L'accessoire Side Shelf ajoute un espace de rangement supplémentaire pour les bouteilles, les désinfectants ou les gants distributeurs sur le côté droit et/ou gauche du chariot (01-812-403).
  • L'accessoire d'étagère intérieure divise la zone de rangement inférieure pour plus de flexibilité (01-812-405).
Spécification
Description Permet un rangement compact pour les fournitures courantes de culture cellulaire telles que les pipettes sérologiques, les gants, les papiers de laboratoire et les désinfectants.
Largeur (métrique) intérieure 59.7 cm
Type de produit Station de travail
Hauteur (impériale) 27 in
Largeur (impériale) extérieure 23,5 in
À utiliser avec (application) Culture cellulaire
Largeur (métrique) extérieure 59.7 cm
Ports Aucun
Hauteur (métrique) 68.6 cm
Largeur (impériale) intérieure 23,5 in
À utiliser avec (équipement) Chariot de culture cellulaire Logic
Profondeur (impériale) 19 in
Profondeur (impériale) extérieure 19 in
Profondeur (métrique) 48.3 cm
Profondeur (métrique) extérieure 48.3 cm